Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | |||
| 5 kg | |||
| 12 kg | |||
| 25 kg | |||
| 500 kg |
O této položce
Tuto položku nemůže nakupovat uživatel, který je přihlášen jako host. Potřebujete-li další informace, obraťte se na nás prostřednictvím +420 225 296 100nebo
.Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
description
granulated EMPROVE® EXPERT Ph.Eur.,BP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
form
granular
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Glycine granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency traceable to Ph. Eur. G0450000, traceable to USP 1295800 | agency - |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form granular | form crystalline, solid | form - | form - |
| assay 99.0-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration) | assay 98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration) | assay - | assay - |
| density 1.161 g/cm3 at 20 °C | density 1.161 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Tento článek popisuje kritické faktory dlouhodobé stability proteinů a způsob, jakým různé stabilizátory chrání před mechanickým a tepelným namáháním.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1036695000 | 04054839404702 |
| 1036691000 | 04054839404696 |