Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 600,00 Kč | |
| 2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 500,00 Kč |
O této položce
8 600,00 Kč
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat), 7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-25.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
245 nm, ≥50%, 270 nm, ≥80%, 300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Though not directly linked to 1,4-dioxane, this study employs methodologies that could be applicable for the analysis of dioxane and other similar molecules within complex structures, relevant for chemists and material scientists engaged in molecular characterization (Wu & Xu, 2024).
- Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: This innovative approach using a framework that could potentially be adapted for 1,4-dioxane detection underscores the intersection of material science and analytical chemistry, which could intrigue researchers developing new analytical methods (Wang et al., 2024).
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-91-1
Protokoly
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Sortimentní položky
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1031322500 | 04022536040165 |