Přeskočit na
1.02767
Copper oxide
wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
Synonyma:
Copper oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 450,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 410,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CuO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
3 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
form
solid
weight
=79.54 g/mol
mp
1300 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2200 kg/m3
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Systematic Genotoxicity Assessment of Metal Oxide Nanoparticles: Investigates the DNA damaging and clastogenic potential of various metal oxide nanoparticles including copper oxide, highlighting concerns and applications in toxicology (Solorio-Rodriguez SA et al., 2024).
  • Gold-copper Oxide Core-shell Nanoparticles: Investigates the effect of pH on shell stability and provides mechanistic insights into shell formation, critical for semiconductor and catalytic applications (Bartolucci SF et al., 2024).
Analysis Note
Assay (oxygen demand as CuO): ≥ 55.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total carbon (C): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.027651.02766241741
Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
Supelco
1.02767
Copper oxide
Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
Supelco
1.02765
Copper oxide
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
(oxygen demand as CuO)- ≥ 55.0 %
assay
(oxygen demand as CuO): -≥ 55.0 %
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0%
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
cation traces
C: ≤0.002%, N: ≤0.002%
cation traces
C: ≤0.01%, Ca: ≤0.01%, Cr: ≤0.05%, Fe: ≤0.05%, K: ≤0.02%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.05%, excess alkali:, passes test
cation traces
Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.05%, K: ≤0.02%, Na: ≤0.05%
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
density
6.2 g/cm3 at 20 °C
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
density
-
mp
1300 °C
mp
1300 °C
mp
1326 °C (decomposition)
mp
-
weight
=79.54 g/mol
weight
=79.54 g/mol
weight
-
weight
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper oxide
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102767025004022536036557
102767100004022536036564