Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 290,00 Kč | |
| 5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 300,00 Kč | |
| 25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 100 100,00 Kč |
O této položce
7 290,00 Kč
Quality Level
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form granular | form granular |
| assay ≥95.0% (complexometric) | assay ≥95.0% (complexometric) | assay ≥93.0% | assay ≥93% |
| solubility 740 g/L | solubility 740 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| impurities ≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2) | impurities ≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2) | impurities - | impurities - |
| pH 8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1023911000 | 04022536873114 |
| 1023915000 | 04022536873121 |
| 1023919025 | 04022536861623 |