Přeskočit na
1.01947
Bromine
99.9999 Suprapur®
Synonyma:
Bromine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 100,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.9999%
Form:
liquid
13 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.9999%
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
99.9999 Suprapur®
Application
Bromine 99.9999 Suprapur®. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Analysis Note
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Assay (iodometric)≥ 99.8 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmSulfate (SO₄)≤ 5 ppmAg (Silver)≤ 0.0010 ppmAl (Aluminium)≤ 0.0050 ppmAu (Gold)≤ 0.0050 ppmBa (Barium)≤ 0.0050 ppmBe (Beryllium)≤ 0.0010 ppmBi (Bismuth)≤ 0.0050 ppmCa (Calcium)≤ 0.030 ppmCd (Cadmium)≤ 0.0010 ppmCo (Cobalt)≤ 0.0010 ppmCr (Chromium)≤ 0.0010 ppmCu (Copper)≤ 0.0010 ppmFe (Iron)≤ 0.010 ppmGa (Gallium)≤ 0.0050 ppmIn (Indium)≤ 0.0020 ppmK (Potassium)≤ 0.020 ppmLi (Lithium)≤ 0.0010 ppmMg (Magnesium)≤ 0.0050 ppmMn (Manganese)≤ 0.0010 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.0010 ppmNa (Sodium)≤ 0.050 ppmNi (Nickel)≤ 0.0020 ppmPb (Lead)≤ 0.0020 ppmSn (Tin)≤ 0.0050 ppmSr (Strontium)≤ 0.0010 ppmTi (Titanium)≤ 0.0010 ppmTl (Thallium)≤ 0.0020 ppmV (Vanadium)≤ 0.0010 ppmZn (Zinc)≤ 0.0050 ppmZr (Zirconium)≤ 0.0010 ppmNon volatile matter≤ 10 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.019452775761.01948
Bromine 99.9999 Suprapur®
Supelco
1.01947
Bromine
Bromine extra pure
Supelco
1.01945
Bromine
Bromine ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
277576
Bromine
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Bromine
assay
99.9999%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
-
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
35 g/L
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
mp
-7.3 °C
mp
-7.3 °C
mp
−7.2 °C (lit.)
mp
-7.3 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101947025004022536026718