Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 3 kg | |||
| 25 kg | Očekávané datum odeslání18. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 27 200,00 Kč | |
| 100 kg |
O této položce
Tuto položku nemůže nakupovat uživatel, který je přihlášen jako host. Potřebujete-li další informace, obraťte se na nás prostřednictvím +420 225 296 100nebo
.grade
ACS reagent
Quality Level
agency
NF
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
description
EMPROVE® EXPERT ACS,NF
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ammonium sulfate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) parenterals | application(s) pharma/biopharma processes |
| agency NF | agency ChP, NF | agency ChP, NF | agency - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| solubility 754-764 g/L | solubility 754-764 g/L | solubility - | solubility 754-764 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1018167025 | 04054839326318 |
| 1018169012 | 04027269204631 |
| 1018160001 | 04027269279561 |
| 1018169029 | 04027269982140 |
| 1018161000 | 04027269982133 |
| 1018169010 | 04027269125004 |
| 1018169100 | 04027269677022 |
| 1018166025 | 04027269692544 |