Přeskočit na
1.01262
Water
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
Synonyma:
DI water, Deionized water
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 670,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 040,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
18.02
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NB.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
5 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Water, Ultrapur
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9601-OP9801-OP4.86505
Water Ultrapur
Supelco
1.01262
Water
Water OmniPur® Grade, DEPC Treated, Autoclaved, Nuclease-Free
Sigma-Aldrich
9601-OP
Water
Water OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Water
Water OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
Sortimentní položky
Kompletní pracovní postup pro HPLC separaci 17 kanabinoidů v různých produktech z konopí pomocí kolony Ascentis® Express C18 za kratší dobu běhu se stabilitou retenčního času. Další informace naleznete zde.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Zobrazit všechny články
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101262100004022536509426
101262050004054839514517
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?