Přeskočit na
1.00519
Perchloric acid
70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Perchloric acid, PCA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
0.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 120,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 300,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 060,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 420,00 Kč
6 x 1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 900,00 Kč
4 x 2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HClO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
2 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Safebreak bottle (glass/PE)
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Perchloric acid 70-72%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤0.003% (as sulfate)
color
APHA: ≤10
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
solubility
water: soluble
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimization of selenylation modification for garlic polysaccharide based on immune-enhancing activity: This study explored the optimization process for the selenylation of garlic polysaccharides, aiming to enhance their immune-boosting properties. Perchloric acid played a role in the preparation phase, facilitating the modification of polysaccharides to achieve better bioactivity (Gao et al., 2016).
  • Synthesis and Characterization of Isodiphenylfluorindone and Isodiphenylfluorindinone: Research focused on the synthesis of novel fluorinated compounds, where perchloric acid was utilized as a catalyst to promote the formation of these complex molecules, highlighting its utility in synthetic organic chemistry (Zissimou et al., 2018).
  • Cocrystallization of photosensitive energetic copper(II) perchlorate complexes: Perchloric acid derivatives were studied for their potential in creating stable, photosensitive materials suitable for energetic applications, demonstrating the acid′s versatility in materials science (Evers et al., 2014).
  • Early molecular oxidative stress biomarkers of ischemic penumbra in acute stroke: The study involves the use of perchloric acid in the extraction and stabilization of biomarkers from biological samples, essential for the accurate diagnosis and treatment of stroke (Lorenzano et al., 2019).
  • An improved, high-efficiency assay for assessing serum anticholinergic activity: This research developed a novel assay method using perchloric acid to extract and quantify anticholinergic activity from serum samples, offering advancements in pharmacological studies (Nobrega et al., 2017).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 70.0 - 72.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/20): approx. 1.7
Color: ≤ 10 Hazen
Chlorate (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chloride (Cl): ≤ 3 ppm
Free chlorine (Cl): ≤ 0.5 ppm
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.02 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.02 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.1 ppm
Fe (Iron): ≤ 1.0 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.02 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.05 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.1 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.1 ppm
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.003 %
conforms to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.005181.0051730755-M
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
60.0-62.0% HClO4
concentration
-
concentration
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid 70-72%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Sortimentní položky
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Související obsah
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100519251404022536899756
100519250104022536581644
100519101004054839164163
100519051004054839164170
100519251004027269218164
100519100104022536581637
100519101604022536899749
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Buongiorno, chiedo se questo prodotto ha una purezza adatta allla preparazione di campioni per l'analisi ICP-OES. Grazie, Matteo
    1 answer
    1. This product may not be suitable for ICP analysis. Please consider product PX0398 for ICP-OES analysis. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/px0398