Přeskočit na
1.00403
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 460,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
MoO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.94
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (precipitation titration)
Form:
solid
Solubility:
0.49 g/L
4 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (precipitation titration)
form
solid
potency
2689 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M0753267856203815
form
solid
form
crystals
form
powder
form
powder
assay
≥99.5% (precipitation titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
99.97% trace metals basis
solubility
0.49 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
density
-
density
-
density
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
anion traces
-
anion traces
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): passes test, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
94950-5ML04061833297193
94950-25ML04061833297179
100403050004022536006192
100403010004022536006185