Přeskočit na
1.00317
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
643,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
707,00 Kč
0.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
860,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
880,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 150,00 Kč
200 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
Concentration:
37.0-38.0% HCl
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
643,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrochloric acid, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
37.0-38.0% HCl
SMILES string
Cl
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Ba (Barium), ≤0.010 ppm Be (Beryllium), ≤0.010 ppm Cd (Cadmium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Cr (Chromium), ≤0.010 ppm Cu (Copper), ≤0.010 ppm Hg (Mercury), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.010 ppm Pb (Lead), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Ge (Germanium), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Ti (Titanium), ≤0.020 ppm Tl (Thallium), ≤0.020 ppm Zr (Zirconium), ≤0.050 ppm Au (Gold), ≤0.050 ppm Bi (Bismuth), ≤0.050 ppm Ga (Gallium), ≤0.050 ppm Sn (Tin), ≤0.100 ppm B (Boron), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Pt (Platinum), ≤0.150 ppm Al (Aluminium), ≤0.300 ppm Mg (Magnesium), ≤0.300 ppm Zn (Zinc), ≤0.4 ppm Free chlorine (Cl), ≤0.5 ppm Phosphate (PO4), ≤0.5 ppm Sulfate (SO4), ≤0.5 ppm Sulfite (SO3), ≤0.500 ppm Ca (Calcium), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1 ppm NH? (Ammonium), ≤10 ppm Non volatile matter, ≤50 ppm Bromide (Br)
ign. residue
≤3 ppm (as SO4)
color
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 37.0 - 38.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Appearance of solution: passes test
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 3 ppm
Expiry date : see product label
Conforms to the ACS specification for general use
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.1338630721-M07102
concentration
37.0-38.0% HCl
concentration
-
concentration
-
concentration
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Zobrazit všechny protokoly
Sortimentní položky
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100317902604022536004570
100317251004022536722429
100317101004054839164149
100317051004054839164156
100317201104054839344701
100317101104027269703325
100317920004022536004594
100317100004022536004501
100317250004022536004532
100317500004027269557072
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this come in glass or plastic bottles?
    1 answer
    1. The type of packaging for this product is as follows:
      1003170510- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
      1003171000- Glass bottle
      1003171010- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
      1003171011- Plastic bottle
      1003172500- Glass bottle
      1003172510- Safebreak bottle (Glass bottle with poly coat)
      1003179026- Plastic container
      1003179200- Plastic barrel
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?