Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 1 070,00 Kč | |
| 25 L | Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 9 020,00 Kč | |
| 50 L | Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 236 000,00 Kč |
O této položce
1 070,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. května 2026podrobné informace
Název produktu
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.28 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 10%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
See how a global-local manufacturing model ensures reliable and consistent supply of high-quality process liquids and buffers for biomanufacturing.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1002329025 | 04027269212766 |
| 1002329950 | 04027269293376 |
| 1002321002 | 04027269234362 |