Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 200 μL | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 13 100,00 Kč |
O této položce
13 100,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CENPA(1058)
General description
Immunogen
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Control Histones (from Hela cells) colcemid-treated or untreated
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone polyclonal | clone NL41, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 07-574 | 04053252514463 |