Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 180,00 Kč |
O této položce
1 180,00 Kč
grade
certified reference material
Quality Segment
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m11/s1
InChI key
RWTWIZDKEIWLKQ-XCPWPWHNSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) clinical testing | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1