Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 270,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
1 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware S201635
bore size
4 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Synthware S201635 | manufacturer/tradename Synthware S201530 | manufacturer/tradename Synthware S211944 | manufacturer/tradename Synthware S211444 |
| bore size 4 mm | bore size 2 mm | bore size 2 mm | bore size 4 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ T-bore PTFE stopcock plug
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?