Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 300,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41105108
17 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
1531/12D, SciLabware
body diam.
138 mm
bottle H
248 mm
neck I.D.
28 mm
side arm size
9 mm
capacity
2000 mL , 2000 mL
General description
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename 1531/12D, SciLabware | manufacturer/tradename 1531/08D, SciLabware | manufacturer/tradename 1531/10D, SciLabware | manufacturer/tradename 1569/18D, SciLabware |
| capacity 2000 mL , 2000 mL | capacity 500 mL , 500 mL | capacity 1000 mL , 1000 mL | capacity - |
| side arm size 9 mm | side arm size 9 mm | side arm size 9 mm | side arm size - |
| neck I.D. 28 mm | neck I.D. 23 mm | neck I.D. 28 mm | neck I.D. 60 mm |
| body diam. 138 mm | body diam. 89 mm | body diam. 111 mm | body diam. 227 mm |
| bottle H 248 mm | bottle H 163 mm | bottle H 200 mm | bottle H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?