Přeskočit na
768952
Argon
99.999%, Messer® CANGas
Synonyma:
Argon gas
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 640,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ar
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
39.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142004
EC Number:
231-147-0
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
gas
3 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
Quality Level
description
Filling mass: 20g, Filling volume: 12L
assay
99.999%
form
gas
bp
-185.7 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
SMILES string
[Ar]
InChI
1S/Ar
InChI key
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
Application
Argon is a rare gas that is colourless, odourless, and heavier than air. Applications for argon include use as a shielding gas for special welding problems and sensitive materials (titanium, niobium, tungsten, etc.), use as a filling gas for windows and lamps, use in spark erosion spectrometry and plasma processes. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Other Notes
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Legal Information
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
769053768995769061
Argon 99.999%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
768952
Argon
Oxygen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769053
Oxygen
Helium Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
768995
Helium
Nitrogen Messer® CANGas, 99.999%
Sigma-Aldrich
769061
Nitrogen
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99.999%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
-185.7 °C (lit.)
bp
-
bp
-268.934 °C (lit.), −268.9 °C (lit.)
bp
−196 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
mp
-
mp
-272.2 °C (lit.)
mp
−210 °C (lit.)
form
gas
form
gas
form
gas
form
gas
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
vapor density
-
vapor density
0.14 (vs air)
vapor density
0.97 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Argon
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Skladovací třída
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Dapeng Liu et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(20), 4325-4332 (2019-04-26)
For a sustainable energy future, research directions should orient toward exploring new fuels suitable for future advanced combustion engines to achieve better engine efficiency and significantly less harmful emissions. Cyclic ketones, among bio-derived fuels, are of significant interest to the
Justin P Wiens et al.
The Journal of chemical physics, 145(24), 244312-244312 (2017-01-05)
Dissociative recombination of electrons with HCl
Xiaotong Jiang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 191, 155-164 (2017-10-14)
The docking sites of hydrogen bonds in complexes formed between 2,2,2-trifluoroethanol (TFE), furan (Fu), and 2-methyl furan (MF) have been investigated. Using density functional theory (DFT) calculations, gas phase and matrix isolation FTIR spectroscopies, the strengths of OH⋯O and OH⋯π
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
768952-500ML04061838233189
768952-1L04061838091680
Questions
  1. Welches Gewinde hat die Argon 1Liter Flasche? Gibt es dafür ein zweifach regelbares Entnahmeventil?
    1 answer
    1. The bottle has a 1/8 inch external connection. There is specifically no two-way adjustable tapping valve.