Přeskočit na
738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
greener alternative
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Synonyma:
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 280,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Pt/Ru
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
5 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
extent of labeling
20 wt. % Pt loading, 10 wt. % Ru loading
particle size
<5 nm (Pt)
greener alternative category
SMILES string
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
InChI key
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon (30% Pt-Ru/Vulcan) can be used as an electrocatalyst for the fabrication of direct methanol fuel cells (DMFC) and proton exchange membrane (PEM) based fuel cells.
Other Notes
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
738549738557330159
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
reaction suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
particle size
<5 nm (Pt)
particle size
<5 nm (Pt)
particle size
<5 nm (Pt)
particle size
-
extent of labeling
20 wt. % Pt loading, 10 wt. % Ru loading
extent of labeling
20 wt. % loading
extent of labeling
40 wt. % loading
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Palivové články s protonovou výměnnou membránou (PEM) pracují při relativně nízkých teplotách a skládají se ze dvou elektrod a vodivého elektrolytu.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Pt-WO3 supported on carbon nanotubes as possible anodes for direct methanol fuel cells
Rajesh B, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 81(17), 2177-2190 (2002)
Liu, L.; Pu, C.; Viswanathan, R.; Fan, Q.; Liu, R.; Smotkin, E. S.
Electrochimica Acta, 43, 3657-3657 (1998)
Zhaolin Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(1), 181-187 (2005-03-05)
PtRu nanoparticles supported on Vulcan XC-72 carbon and carbon nanotubes were prepared by a microwave-assisted polyol process. The catalysts were characterized by transmission electron microscopy, X-ray diffraction, and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The PtRu nanoparticles, which were uniformly dispersed on
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
738573-1G04061832883823
Questions
  1. What is the particle size of the Vulcan XC72 carrier material?
    1 answer
    1. The maximum particle size of this material is 5 nm. This information is reported in the Certificate of Analysis. A brief survey of recent lots indicates a range of 4 - 5 nm. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/738573#product-documentation