Přeskočit na
700460
Indium tin oxide, dispersion
<100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol
Synonyma:
ITO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 010,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 900,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
8 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
dispersion
Quality Level
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
concentration
30 wt. % in isopropanol
particle size
<100 nm (DLS)
bp
82 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductingoxide with good optical transparency (T > 85% at 550 nm) and high electricalconductivity (ρ ∼ 10−4Ωcm). It can be used for various applications that require both opticaltransparency in the visible light region and high electrical conductivity.
Application
Indium tin oxide nanoparticles can be used tofabricate ITO thin films that are applied in the field of electroluminescentdevices, electrochromic systems, liquid crystal display electrodes, solar cells,and energy-efficient windows.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
544876747939494682
particle size
<100 nm (DLS)
particle size
<50 nm
particle size
18 nm (SEM)
particle size
−325 mesh
form
dispersion
form
nanopowder
form
dispersion
form
powder
density
1.04 g/mL at 25 °C
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1682 g/mL at 25 °C, 1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
30 wt. % in isopropanol
concentration
-
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Lungs
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
700460-25G04061832795676
700460-100G04061833607442