Přeskočit na
524972
Diethyl phthalate
99.5%
Diethyl phthalate
Synonyma:
1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Ethyl phthalate, Neantine, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 040,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 270,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 910,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 130,00 Kč
20 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-550-6
Beilstein/REAXYS Number:
1912500
MDL number:
Assay:
99.5%
Bp:
298-299 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 100 °C)
4 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
7.66 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
impurities
≤0.18% water
color
APHA: ≤25
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl phthalate (DEP) is a phthalic anhydride ester (PAE) that is commonly used as a solvent in cosmetics and also as a plasticizer.[1]
Application
Diethyl phthalate can be used as a solvent for the antimony reduction of aluminum chloride-phosphorus trichloride-alkyl chloride complexes to form the corresponding alkylphosphonous dichlorides. It can undergo condensation with o-phenylenediamine in the presence of sodium hydride to form dibenzo (b,f)(1,4)diazocine-6,11(5H, 12H)-dione.
Other Notes
Plasticizer.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1193505D14100008.22323
Diethyl phthalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1193505
Diethyl phthalate
Diethyl phthalate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1410000
Diethyl phthalate
assay
99.5%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
impurities
≤0.18% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
−3 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
mp
-60 °C, −3 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl phthalate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Diazocine chemistry. V. Synthesis and rearrangement of dibenzo [b, f][1, 4] diazocine-6, 11 (5H, 12H)-dione.
Paudler W W and Zeiler A G
The Journal of Organic Chemistry, 34(7), 2138-2140 (1969)
The synthesis of alkylphosphonous dichlorides from aluminum chloride?phosphorus trichloride?alkyl chloride complexes.
Perry B J, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(9), 2299-2302 (1963)
Lee-Ju Cheng et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 109, 166-175 (2011-10-28)
The toxicity and effects of diethyl phthalate (DEP), a potent allelochemical, on the growth of greater duckweed were studied. Biochemical analyses and physiological methods were combined to investigate oxidative stress, adverse effects and their mechanisms in greater duckweeds grown in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
524972-1L04061836678456
524972-2.5L04061836692681
524972-4L04061836699499
524972-5ML04061836699505
524972-100ML04061836699482
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the concentration in mg/L of a 99% pure Diethyl Phthalate 
    1 answer
    1. The concentration in mg/L of 99% pure diethyl phthalate can be calculated using the nominal density, which is 1.12 g/mL at 25 °C. This density is equivalent to 1,120,000 mg/L. Adjusting for the purity of 99%, the concentration is approximately 1,108,800 mg/L.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the miscibility of the diethyl phthalate (524972)?
    1 answer
    1. Product diethyl phthalate is miscible in ethanol, and ethyl ether. Soluble in acetone, benzene, and carbon tetrachloride and partly miscible with aliphatic solvents.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. I want to use Product 524972, Diethyl phthalate in cell culture or tissue culture.  In what solvent can I dilute diethyl phthlate?
    1 answer
    1. Product 524972, Diethyl phthalate, is soluble in ethanol to 0.1 M.  Lee, S.-M., et al., Dibutyl Phthalate Biodegradation by the White Rot Fungus, Polyporus brumalis.  Biotechnology and Bioengineering, 97(6), 1516-1522 (2007).
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review