Přeskočit na
338141
Iron
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
6.25 cm2
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 020,00 Kč
2 265,00 Kč
25 cm2
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Fe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
EC Number:
231-096-4
MDL number:
2 265,00 Kč
Ceníková cena3 020,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99.99% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: iron
resistivity
9.71 μΩ-cm
thickness
0.25 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Iron foils may be used as a substrate for growing graphene by chemical vapor deposition (CVD). Fragmentation of iron foils, using high power laser shock was investigated for engineering and astrophysical applications.
Preparation Note
  • 6.25CM2 − 25×25mm (approximately 1.2g)
  • 25CM2 − 50×50 mm (approximately 5g)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF19043287GF22029050GF50456695
Iron foil, thickness 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
338141
Iron
Iron foil, thickness 0.9 mm, 4 mm diameter, purity 99.5%
GF19043287
Iron
Iron foil, thickness 0.9 mm, 50 mm diameter, purity 99.5%
GF22029050
Iron
Iron foil, thickness 0.9 mm, 8 mm diameter, purity 99.5%
GF50456695
Iron
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
High-power laser shock-induced dynamic fragmentation of iron foils.
Morard G, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 82(17), 174102-174102 (2010)
Synthesis of large-area, few-layer graphene on iron foil by chemical vapor deposition
Xue Y, et al.
Nano Research, 4(12), 1208-1214 (2011)
Tomasz Pytrus et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 34(203), 263-268 (2013-07-31)
The aim of the study was to analyze the occurrence of anemia in children with newly diagnosed Crohn's disease and 3 months after the initiation of treatment depending on location and activity of the disease. 36 children aged from 2
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
338141-6.25CM204061833321744
338141-25CM204061833321713