Přeskočit na
248924
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99%
Synonyma:
Coumarin 151
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 140,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6F3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.16
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-599-1
Beilstein/REAXYS Number:
4456797
MDL number:
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥99%
form
(Powder or Crystals or Chunks)
technique(s)
titration: suitable
mp
221-222 °C (lit.)
λmax
≤207 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4H,14H2
InChI key
JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (AFC) is a novel fluorescent marker used for the detection of proteinases.
Application
Suitable as laser dye
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
392995164545393002
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
(Powder or Crystals or Chunks)
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
E D Pederson et al.
Journal of clinical periodontology, 21(8), 519-525 (1994-09-01)
Treponema denticola (Td) and Porphyromonas gingivalis (Pg) are associated with human moderate and severe adult periodontal diseases. This study quantifies these two anaerobes and their trypsin-like (TL) activities in subgingival plaque collected from both clinically healthy and periodontally diseased sites
Synthesis and chemistry of 7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin and its amino acid and peptide derivatives
Bissell E R
The Journal of Organic Chemistry, 45, 2283?2287-2283?2287 (1980)
S W Cox et al.
Journal of periodontal research, 25(3), 164-171 (1990-05-01)
Substrate impregnated paper discs were prepared using peptidyl derivatives of 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin (AFC). After incubation with test solutions, the green, UV-induced fluorescence of AFC liberated by enzyme activity was distinguishable from the blue-violet fluorescence of the substrates. The AFC could then
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
248924-1G04061826670606
248924-250MG04061833480137