Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 320,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 200,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CaWO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
287.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
232-219-4
MDL number:
5 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: calcium, core: tungsten
density
6.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
FDMFQOCGNBYKPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Calcium tungstate (CaWO4) is an optical material, which can be used as a laser host material for a variety of electronic applications. It has a scheelite structure with luminescence, and thermo-luminescence properties.
Application
CaWO4 can be used in the fabrication of a radio-sensitizer for cancer radiotherapy applications. It can also be used as a catalyst for the oxidation of organic substrates with hydrogen peroxide.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| density 6.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| reaction suitability core: calcium, core: tungsten | reaction suitability - | reaction suitability core: calcium | reaction suitability core: calcium |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?