Přeskočit na
243159
Methyl (R)-3-hydroxybutyrate
99%
Synonyma:
(-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-β-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl (-)-3-hydroxybutanoate, Methyl (-)-3-hydroxybutyrate, Methyl (3R)-hydroxybutanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 680,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-610-0
Beilstein/REAXYS Number:
6130687
MDL number:
Assay:
99%
2 680,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
99%
optical activity
[α]20/D −19.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
56-58 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Application
Optically active starting material
Methyl (R)-3-hydroxybutyrate may be used in the preparation of (R)-(-)-3-hydroxybutanoic acid and poly-(R)-(-)-3-hydroxybutyrate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
542911399701309982
assay
99%
assay
-
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
-
bp
56-58 °C/11 mmHg (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
bp
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Synthesis of biodegradable polyesters by polycondensation of methyl (R)-3-hydroxybutyrate and methyl (R)-3-hydroxy-valerate.
Kobayashi T, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 14(12), 785-790 (1993)
Direct Degradation of the Biopolymer Poly [(R)-3-Hydroxybutyric Acid] to (R)-3-Hydroxybutanoic Acid and its Methyl Ester.
Seebach D, et al.
Organic Syntheses, 39-39 (1992)
Diya Alsafadi et al.
New biotechnology, 34, 47-53 (2016-05-26)
Olive mill wastewater (OMW), a highly polluting waste from the olive oil industry, was utilized as sole carbon source for the production of polyhydroxyalkanoate (PHA) by extremely halophilic Haloferax Mediterranei (H. mediterranei) in a one stage cultivation step. H. mediterranei
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
243159-1G04061825596051