Merck
Pular para
08751
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
Sinônimo(s):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
H2NC10H5(OH)SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
239.25
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-147-3
Beilstein/REAXYS Number:
2697469
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥90.0% (CHN)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Si
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is an aromatic amino-sulfonic acid.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used to study separation of aromatic sulfonated compounds using Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography techniques. It has also been used as a starting material which when reacted with palmitoyl chloride yields the following derivatives:
  • 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
  • 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
  • 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of silicon
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
39896925061908800
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
quality
for spectrophotometric det. of Si
quality
-
quality
-
quality
-
assay
≥90.0% (CHN)
assay
≥90%
assay
97%
assay
≥90% (T)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)