Dispositivos de teste de integridade
Diversas diretrizes normativas exigem testes de integridade de filtros esterilizantes usados no processamento de soluções estéreis, como volumes grandes de medicamentos parenterais (LVPs, do inglês Large Volume Parenterals) e volumes pequenos de medicamentos parenterais (SVPs, do inglês Small Volume Parenterals).* Com muitos fabricantes biofarmacêuticos atualmente testando filtros antes e depois do uso, há uma demanda por métodos de teste não destrutivos que sejam rápidos, confiáveis e repetíveis. O instrumento de teste automatizado Integritest® 5 atende a essas necessidades, permitindo a realização incorporada ou externa de testes de integridade não destrutivos em dispositivos de filtração, com a flexibilidade de se acoplar uma unidade de teste à base de água Exact-Air™ II para filtros hidrofóbicos.
* Anexo 1 da EMA (Agência Europeia de Medicamentos), Orientação de processamento asséptico seguindo as BPF atuais da FDA (agência de vigilância sanitária dos EUA) (2004)
Produtos
Instrumento de teste automatizado Integritest® 5
Nosso modelo mais recente desde que introduzimos os primeiros instrumentos comerciais de testes de integridade automatizados há mais de 25 anos, o Integritest® 5 usa medidas de queda de pressão para determinar a integridade do filtro. Juntamente com uma medida do volume do sistema, é realizada uma medida de queda de pressão para determinar a taxa de vazão relevante para difusão e testes HydroCorr™. O método da tangente é usado para determinar o ponto de bolha do filtro a partir de uma série de medidas de queda de pressão realizadas sob pressões transmembrana crescentes. As pressões ideais para a realização das medidas são definidas com base em parâmetros de teste e leituras contínuas, o que reduz o número de medições necessárias para mapear de forma confiável o perfil dos filtros e proporcionar resultados precisos.
As principais características incluem:
- Algoritmo de testes aperfeiçoado para testes mais rápidos e mais simples
- Software intuitivo que inclui telas de ajuda em toadas as etapas
- Telas flexíveis, informações de execuções e coletas de teste para melhor adequação ao seu processo
- Funções em rede, como o gerenciamento e sincronização de várias unidades
Unidade automática de testes à base de água Exact-Air™ II para filtros hidrofóbicos
Baseado na tecnologia Remote Volume Technology, o sistema Exact-Air™ II é uma unidade automática de testes de integridade com um volume intermediário, localizada entre o filtro a ser testado e o dispositivo de testes. Em conjunto com o dispositivo de testes Integritest® 5, ele resulta na melhoria da precisão e reprodutibilidade dos testes sob condições de temperatura extremamente críticas.
Ao se utilizar da metodologia de testes HydroCorr™, um teste de integridade à base de água altamente sensível para filtros de membrana hidrofóbicos, o sistema Exact-Air™ II oferece a usuários a oportunidade única de melhorar a confiabilidade, precisão, reprodutibilidade e frequência dos testes de filtros de ar, mesmo sob condições de operação desafiadoras.
As principais características incluem:
- Software intuitivo com tela sensível ao toque
- Controle das operações de envase, testagem, drenagem e de limpeza em circuito fechado
- Facilidade de validação
- Testes de ponto de bolha e de difusão em filtros hidrofílicos
Recursos de produtos relacionados
- Datasheet: Integritest® 5
The Integritest® 5 delivers a simple and intuitive user experience, while providing optional depth of flexibility to fit your process.
- Data Sheet: Integritest® 5 Instrument Services
Our IQ/OQ service ensures that the installation and operational qualification of your Integritest® 5 system is fully documented.
- Spare Parts List: Integritest® 5 Instrument
Select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
The Exact-Air™ II System, paired with the Integritest® 5 tester, uses the HydroCorr™ method, a highly sensitive water-based integrity test for hydrophobic membrane filters.
- Spare Parts List: Exact-Air™ II System
Maintain optimal performance and minimize downtime and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting - Beyond Rewet and Retest
Integrity testing is a critical operation, especially for sterilizing grade filters used in biopharmaceutical processing. When performed correctly, an integrity test is a fast, definitive, non-destructive way to assure filter retention performance. Fortunately, there are few ways a non-integral filter will pass the integrity test, making it unlikely that a non-retentive filter would not be detected. U
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Webinars relacionados
- Webinar: Defining a Strategy for the Validation and Qualification of Sterile Filtration Processes for Investigational Medicinal Compounds
Investigational New Drug (IND) applications must contain information allowing an assessment of whether or not the product is reasonably safe for initial testing in humans.
- Webinar: Demystifying Bioreactor Contamination Risks
Mitigation of bioreactor contamination risk is complex. People can be lulled into a sense of security that serum-free media eliminates that risk. However presence of contaminants such as mycoplasma can be devastating, leading to extensive investigation and downtime.
- Webinar: Filter Integrity Testing Best Practices
Sterile filtration is commonly employed for microbial removal and plays a pivotal role in assuring final product sterility.
- Webinar: Quality by Design Principles in Aseptic Processing: Have You Minimized Your Sterile Filtration Risk?
In aseptic processing of pharmaceutical products, it is critical that drug products are free from bacteria and other microorganisms to ensure patient safety. Sterilizing-grade filters are commonly used to meet this requirement.
- Webinar: Sterile Filtration Validation Best Practices
Regulations and regulatory guidance for the qualification and validation of sterile filtration processes are specific and well developed.