Merck
Seringas analíticas
Seringa de autoamostrador com um êmbolo acoplado a um barril de vidro usado para amostras líquidas.
A escolha da seringa certa é essencial para garantir um ajuste perfeito e seguro na porta de injeção, operação adequada do instrumento, volume de injeção preciso e vida útil funcional longa. Nossas marcas oferecem seringas com base na relevância para a aplicação, compatibilidade com instrumentos e preferência pessoal. Escolha dentre seringas analíticas padrão e de alta qualidade de líquido e gás Hamilton, SGE e VICI® Precision Sampling. Acessórios para seringas e seringas especiais projetadas para aplicações exclusivas também estão disponíveis.    
Recursos de produtos relacionados
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Panfleto: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Muitos materiais de consumo são necessários para uma análise farmacêutica precisa.  Saiba mais sobre como os materiais de consumo da Hamilton® auxiliam o setor farmacêutico.
Produtos para seringas Hamilton
As seringas Hamilton estão disponíveis em duas formas, Gastight e Microliter™, diferenciando-se principalmente no design do êmbolo. O corpo dessas seringas quimicamente inertes é feito de aço inoxidável, vidro borossilicato tipo 1 ou PTFE. As seringas Gastight com uma ponta de êmbolo de PTFE precisa garantem uma vedação à prova de vazamento para amostras líquidas e gasosas. As seringas Microliter™ com um êmbolo de aço inoxidável são encaixadas manualmente a um barril de vidro adequado, criando uma vedação hermética entre eles. Essas seringas são usadas para amostras líquidas homogêneas que não precipitam nem se ligam com o vidro.
Produtos para seringas da SGE
As seringas da SGE estão disponíveis para os autoamostradores de GC e HPLC e injeção manual em GC e LC. Opções de seringas da SGE com proteção para êmbolo, êmbolo guiado e êmbolo SuperfleX® ajudam a impedir flexão ou dobra do êmbolo. Para diferenciação entre diversos volumes de seringa, a SGE introduziu codificação por cores em suas seringas cromatográficas para fácil identificação do volume. Seringas com êmbolo na agulha são conhecidas pela transposição completa da amostra, sem transferência de contaminantes.
Produto para seringas VICI (Valco)
Oferecemos as seringas VICI Precision Sampling de alta qualidade e confiáveis da Valco para amostragem precisa para amostras de líquidos e gases. A opção de pressurização integrada permite fácil armazenamento e transporte de amostras voláteis. Projetadas com agulhas fixas ou removíveis, as seringas VICI são à prova de vazamento e adequadas para volumes pequenos.