Reagentes para Karl Fischer
A determinação precisa da água com a titulação Karl Fischer é um método analítico importante usado em muitos segmentos industriais, como os setores farmacêutico, de alimentos e bebidas, cosmético, petroquímico e técnico, para garantir a alta qualidade dos produtos que fabricam. Usando nossos reagentes e padrões Aquastar® Karl Fischer, o teor de água de amostras de sólidos, líquidos e gases pode ser determinado de forma rápida, fácil e com alto grau de precisão. Nosso sofisticado portfólio Aquastar® de alta qualidade inclui reagentes Karl Fischer volumétricos e coulométricos e padrões de água apropriados, Materiais de Referência Certificados (MRCs) de acordo com a ISO 17034.
Visualizar produtos em destaque:
Reagentes Aquastar® para titulação volumétrica de Karl Fischer
O método de titulação volumétrica Karl Fischer é usado para determinar o teor de água com precisão, acrescentando titulantes contendo iodo à amostra. A amostra precisa ser dissolvida em um solvente apropriado para que a água seja completamente liberada. Esse método pode ser usado para determinar teores de água de 0,01% a 100% e promove resultados rápidos, precisos e replicáveis. Com nossos reagentes Karl Fischer Aquastar®, oferecemos uma linha completa de reagentes Karl Fischer volumétricos de alta qualidade, reagentes com um e dois componentes e algumas especialidades para amostras específicas. Nenhum dos titulantes e solventes contém clorofórmio.
- Vantagens dos reagentes volumétricos Aquastar®
- Alta exatidão e excelente precisão
- Reagentes para todos os tipos de aplicações
- Titulação rápida e resultados replicáveis
- Zero cristalização
- Fórmula inovadora para aplicações especiais
- Condicionamento rápido e desvio estável
- Reagentes com um componente – o método de titulação com um componente tem todos os compostos reativos, como iodo, base, dióxido de enxofre e o álcool adequado necessário para a reação de Karl Fischer em um único reagente, o titulante. Titulantes Aquastar® CombiTitrants estão disponíveis em diferentes concentrações para determinar teores de água maiores e menores. O Aquastar® CombiMethanol e o Aquastar® CombiSolvent são solventes normalmente usados com titulantes de um componente para dissolver a amostra. Nosso Aquastar® CombiMethanol foi perfeitamente projetado para a titulação Karl Fischer, tem um baixo teor de água de 0,01% e é totalmente isento de impurezas para evitar reações colaterais. O Aquastar® CombiSolvent é um solvente sem metanol e pode ser usado para todas as amostras que se dissolvem em etanol. A titulação com um componente pode ser usada para todos os tipos de amostras, mas é preferível para a titulação de matrizes de amostras que mudam com frequência e para amostras que exigem a adição de um solubilizante.
- Reagentes com dois componentes – em um sistema de dois componentes, o titulante é composto por iodo e álcool, enquanto dióxido de enxofre e uma base são dissolvidos no solvente. Titulantes de dois componentes Aquastar® devem ser usados juntamente com o solvente de dois componentes Aquastar®. Duas concentrações diferentes de titulante estão disponíveis para maior e menor teor de água. O método volumétrico de dois componentes de Karl Fischer exibe melhor capacidade tamponante, taxas de titulação mais rápidas e estabilidade de títulos ligeiramente superior. Eles são frequentemente usados para séries das mesmas matrizes de amostra ou para amostras altamente ácidas ou alcalinas.
- Reagentes para Aldeídos e Cetonas – os reagentes Aquastar® CombiTitrant 5 Keto e Aquastar® CombiSolvent Keto são necessários quando se realiza titulação Karl Fischer para análise de água em amostras de cetonas e aldeídos. Eles causam reações colaterais ao usar reagentes padrão com metanol como solvente. Portanto, eles não contêm metanol para evitar reações indesejadas e desfechos não confiáveis.
- Reagentes especiais para óleos e gorduras - óleos, gorduras e hidrocarbonetos de cadeia longa geralmente são insolúveis em metanol. São necessários solubilizadores adicionais para dissolver essas amostras para que a água seja completamente liberada. Escolha nossos reagentes Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats ou Solvent Oils & Fats para essas amostras, a fim de determinar com precisão seus teores de água. Eles vêm com solubilizador adicional para dissolver amostras como óleos minerais, querosene, combustível, óleos vegetais, gorduras, cremes ou pomadas para a titulação Karl Fischer.
Reagentes Aquastar® para titulação coulométrica de Karl Fischer
A titulação coulométrica Karl Fischer é o método preferido para amostras líquidas com teor de água muito baixo, normalmente na faixa de 10 ppm a 10.000 ppm. É um método direto e o iodo necessário é gerado durante o processo de titulação. Nossa linha distinta de reagentes coulométricos para Karl Fischer Aquastar® está disponível para células de titulação com e sem diafragma. Todos os nossos reagentes coulométricos são totalmente isentos de clorofórmio.
- Reagentes coulométricos Aquastar® – Vantagens
- Alta exatidão e excelente precisão
- Titulação rápida e resultados replicáveis
- Condicionamento rápido e desvio estável
- Apenas um reagente é necessário para a câmara do ânodo e do cátodo
- Reagentes coulométricos para células sem diafragma - nossos reagentes coulométricos Aquastar® CombiCoulomat sem fritas e Aquastar® Anolyte podem ser usados para titulação coulométrica Karl Fischer para células sem diafragma.
- Reagentes coulométricos para células com diafragma - o reagente com fritas Aquastar® CombiCoulomat foi projetado para células com diafragma, enquanto o reagente sem fritas Aquastar®CombiCoulomat pode ser usado em células com e sem diafragma. Ambos os reagentes contêm todos os componentes da reação em uma única solução e podem ser adicionados na câmara do ânodo e do cátodo. A vantagem é que apenas um reagente é necessário.
- Reagentes coulométricos para aldeídos e cetonas - também oferecemos reagentes especiais sem metanol para amostras de aldeídos e cetonas. Nossos reagentes Aquastar® Anolyte K e Aquastar® Catholyte K podem ser usados para determinar o teor exato de água em amostras de aldeídos e cetonas.
Padrões de água Aquastar®
O portfólio Aquastar® contém uma ampla gama de padrões de água, excelentes para determinação de títulos, monitoramento de equipamentos Karl Fischer e verificação de resultados medidos. Nossos Padrões de Água Aquastar® são CRMs (materiais de referência certificados) em conformidade com a norma ISO 17034 e são medidos usando procedimentos validados em nosso laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025. Para manter a transparência, fornecemos um certificado de análise específico de cada lote para documentação da gestão de qualidade (GQ).
Certificado ISO 17034: accreditation-certificate-ISO-17034-21-06-2019.pdf (sigmaaldrich.com)
Certificado ISO 17025: 17025-en.pdf (sigmaaldrich.com)
- Os padrões estão disponíveis em formatos sólidos e líquidos. Os padrões de água Aquastar® em ampolas com diferentes concentrações destinam-se às determinações diárias de título e às verificações de instrumentos. Padrões especiais para o método de forno Karl Fischer, um padrão de óleo, assim como um padrão de lactose para o setor farmacêutico completam a gama.
SmartChemicals para titulação e titulação de Karl Fischer
Nosso inovador portfólio SmartChemical permite uma conexão entre os reagentes, os padrões e o titulador. Nossos titulantes Aquastar® Karl Fischer e padrões de água Aquastar®, assim como nossas soluções volumétricas Titripur® e padrões volumétricos Certipur® transmitem dados sem fio para o titulador. Um leve toque na etiqueta RFID (identificação por radiofrequência) do SmartChemical, integrada à etiqueta, elimina erros de transmissão, poupa tempo, protege dados e aumenta a eficiência.
Vantagens do uso de SmartChemicals
- Transferência rápida e segura de dados
- Maior eficiência
- Fácil de usar e de implementar
- Gerenciamento de qualidade ampliado
Recursos de produtos relacionados
Destaques
Determinação precisa de água com reagentes e padrões Aquastar® para resultados precisos de titulação Karl Fischer
Método projetado para determinar níveis muito baixos de água em amostras
Resultados precisos de determinação de água com o método Karl Fischer em amostras contendo aldeídos ou cetonas
As linhas SmartTitrants e SmartStandards da Supelco® proporcionam transferência de dados instantânea e perfeita por etiquetas RFID.
Vídeos