Rótulos para laboratório
Os rótulos para uso laboratorial e gestão de amostras têm requisitos especiais com base no tipo de amostra, tamanho do recipiente, condições de armazenamento e aplicação. A rotulagem de amostras laboratoriais apresenta muitos desafios, como a compatibilidade com solventes ou a capacidade de permanecer aderida durante o congelamento e criopreservação. Os sistemas projetados especificamente para rotulagem de pesquisas laboratoriais oferecem símbolos específicos para laboratórios, serialização automática e códigos de barras incorporados, garantindo a funcionalidade da sua aplicação. O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™ fornece uma solução completa de rotulagem laboratorial com rótulos com graus laboratoriais adaptáveis, uma impressora compacta conectável por Wi-Fi e software de rotulagem laboratorial personalizado. Rótulos específicos, como CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® e Freezerbondz™ para criopreservação, bem como os TOUGH-TAGS® , que resistem aos produtos químicos mais agressivos, podem dar-lhe confiança de que suas valiosas amostras podem sempre ser identificadas.
Os rótulos para uso laboratorial e gestão de amostras têm requisitos especiais com base no tipo de amostra, tamanho do recipiente, condições de armazenamento e aplicação. A rotulagem de amostras laboratoriais apresenta muitos desafios, como a compatibilidade com solventes ou a capacidade de permanecer aderida durante o congelamento e criopreservação. Os sistemas projetados especificamente para rotulagem de pesquisas laboratoriais oferecem símbolos específicos para laboratórios, serialização automática e códigos de barras incorporados, garantindo a funcionalidade da sua aplicação. O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™ fornece uma solução completa de rotulagem laboratorial com rótulos com graus laboratoriais adaptáveis, uma impressora compacta conectável por Wi-Fi e software de rotulagem laboratorial personalizado. Rótulos específicos, como CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® e Freezerbondz™ para criopreservação, bem como os TOUGH-TAGS® , que resistem aos produtos químicos mais agressivos, podem dar-lhe confiança de que suas valiosas amostras podem sempre ser identificadas.
Leia mais sobre
Sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™
- O sistema de rotulagem laboratorial MilliSentials™ oferece uma solução completa para rotulagem de amostras laboratoriais. Os rótulos de grau laboratorial conseguem suportar temperaturas de -196 °C (nitrogênio líquido) a 100 °C (água fervente) e solventes químicos agressivos (inclusive etanol, DMSO e xileno). Os rótulos também foram projetados com perfurações permitindo que um tamanho se encaixe em uma ampla gama de recipientes para laboratório, incluindo tubos, criofrascos, placas de Petri, placas de cultura celular e frascos para reagentes. O software personalizado possui modelos de rótulo pré-criados para recipientes de laboratório, permite que rótulos sejam salvos para repetir impressões e inclui uma função de upload de planilhas para impressão de lotes grandes.
- Os rótulos criogênicos CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® podem suportar temperaturas de –196 °C a 80 °C e estão disponíveis em tamanhos que se ajustam a frascos, microtubos, caixas refrigeradas, microplacas, placas de cultura celular, bolsas plásticas e outros recipientes para armazenamento em nitrogênio líquido, congeladores e trabalhos com amostras em gelo seco.
- TOUGH-TAGS® são rótulos quimicamente resistentes que podem suportar exposição direta ou imersão em solventes orgânicos, álcoois e substâncias químicas agressivas ou corrosivas. Os rótulos TOUGH-TAGS® resistem a temperaturas de -40 °C a 121 °C, incluindo banhos de água fervente e autoclavagem, o que os torna úteis para a identificação de materiais que requerem esterilização por autoclave, e são fabricados com um adesivo de alto desempenho para recipientes de metal, vidro e plástico.
- Nossas soluções de impressão são projetadas para gestão de amostras e rastreamento de estoque, e podem ser integradas ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento do laboratório.
- Várias fitas estão disponíveis para identificar amostras, equipamentos e materiais no laboratório, e estão disponíveis diversas cores, tamanhos e configurações para possibilitar codificação por cores e para conveniência.
- Também oferecemos marcadores para várias aplicações laboratoriais, incluindo marcadores resistentes a etanol e álcool, marcadores criogênicos e marcadores à prova d’água em diversas cores