Cromatografia analítica
Fornecemos uma linha completa de produtos de alta qualidade para a obtenção de resultados precisos e impressionantes em diversas aplicações analíticas, inclusive HPLC, GC, titulação de Karl Fischer, análise de elementos em nível de traço, análise clássica, monitoramento de ar, análise de alimentos e bebidas e testes de proficiência. Também fornecemos uma linha completa de equipamentos de segurança.
Explorar por categoria
Colunas e acessórios para HPLC
Nossa ampla gama de colunas de HPLC para análise de moléculas pequenas e grandes permite que o processo de separação em termos de retenção, resolução, seletividade e tempo de análise seja aprimorado, ao passo que o tempo de desenvolvimento de métodos é reduzido.
Colunas, acessórios e adsorventes para GC
Explore nossas unidades, colunas, consumíveis e acessórios para cromatografia gasosa (GC) para que suas aplicações de GC analíticas atinjam alto desempenho, máxima produtividade e sensibilidade de detecção superior.
Explore mais categorias
Oferecemos as seringas analíticas de líquido e gás Hamilton®, SGE e VICI® padrão e de alta qualidade para amostragem precisa. Nosso portfólio de marcas oferece opções com base nas ofertas de produtos, relevância para a aplicação, compatibilidade com instrumentos e escolha pessoal.
Oferecemos diversas placas de TLC, incluindo placas clássicas para TLC, placas para HPTLC, placas para HPTLC e TLC de grau para MS e placas para PLC.
Materiais de referência certificados e padrões de referência para aplicações de teste baseadas em cromatografia, incluindo análise forense e de toxicologia clínica, testes diagnósticos, monitoramento de medicamentos, testes de Cannabis, análise ambiental, pesquisa farmacêutica e testes de alimentos e bebidas
Oferecemos uma ampla gama de frascos-ampola para autoamostradores e para uso geral, incluindo septos, tampas, acessórios, frascos âmbar e transparentes, frascos-ampola de headspace, frascos-ampola de polipropileno e TPX, frascos-ampola para drenagem central e frascos-ampola tratados com silano para aplicações especiais.
Explore nossa linha completa de solventes oferecidos em três marcas do portfólio para suas várias aplicações: Produtos Supelco® para química analítica, materiais Sigma-Aldrich® para laboratórios e produção, produtos SAFC® para fabricação e desenvolvimento biofarmacêutico e farmacêutico.
A escolha de um tampão em termos de espécie, força iônica e faixa de pH é essencial na cromatografia de fase reversa. Saiba mais sobre tampões e reagentes de grau para HPLC de alta qualidade para suas aplicações cromatográficas em laboratório.
O método “purge and trap” (purga e retenção) é aplicado na análise de compostos orgânicos voláteis (COV) em amostras aquosas. A amostra é purgada com um gás inerte e os analitos voláteis são transferidos para um retentor adsorvente em um cromatógrafo gasoso (GC).
Explore nosso portfólio para escolher dentre uma ampla linha de produtos necessários para aplicações de LPLC, como colunas, diversos adsorventes, resinas de troca iônica, meios de separação e acessórios, projetados para se adequarem às demandas únicas da sua aplicação.