Fotorreatores
Os fotorreatores oferecem uma plataforma completa para conduzir reações catalisadas por fotorredox de forma consistente e reprodutível. Cada reator fotoquímico consiste em uma fonte de luz e um sistema de resfriamento para manter a estabilidade dos reagentes e produtos.
Nossos fotorreatores oferecem meios versáteis e eficientes para a realização de reações fotoquímicas, desde a triagem até o aumento de escala, com uma variedade de comprimentos de onda e opções que permitem a execução de várias reações fotocatalíticas em paralelo.
- Fotorreator paralelo SynLED 2.0 – síntese paralela de fotoredox de última geração
- Fotorreator LightOx PhotoReact 365 - reações fotoquímicas e fotobiológicas
- Fotorreator M2 da Penn PhD - parâmetros definidos pelo usuário, incluindo temperatura, intensidade da luz, velocidade do ventilador e agitação
Além disso, explore o nosso amplo portfólio d fotocatalisadores, incluindo catalisadores de acridínio, irídio e rutênio, catalisadores fotorredox de complexos metálicos de luz visível e catalisadores orgânicos sem metal, para todas as suas necessidades de química de fotorredox.
Produtos
Fotorreator paralelo LED 2.0 SynLED
O fotorreator paralelo SynLED 2.0 abriga um bloco de reação 4 x 4 iluminado na parte inferior com LEDs de comprimento de onda de 365 nm ou 450 nm. O reator recém-projetado acrescenta uma tecnologia aprimorada de dissipador de calor e uma cobertura de LED de quartzo de alto desempenho para proteger a fonte de luz contra solventes e, ao mesmo tempo, proporcionar excelente penetração de luz. Essas atualizações permitem níveis ainda mais altos de consistência entre as reações e entre as execuções.
Fotorreator LightOx PhotoReact 365
O fotorreator LightOx PhotoReact 365 para bancada usa luz UV direta e consistente para a catálise de reações fotoquímicas e fotobiológicas. Os pesquisadores têm controle total sobre a intensidade da luz, a taxa de fornecimento de energia e o tempo, que são monitorados por sensores para obter resultados rápidos e reproduzíveis. O reator pode ser usado com placas de múltiplas cavidades de tamanho padrão ou pratos redondos simples de 95 mm.
Fotorreator M2 da Penn PhD
O fotorreator da Penn PhD é um reator completo de catálise por fotorredox. Esse instrumento para bancada inclui uma fonte de luz LED variável (365 a 450 nm), agitação mecânica e resfriamento. O reator suporta vários tamanhos de frascos, incluindo gc, 4, 8, 20 e 40 ml.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
Webinars relacionados
Assista ao webinar para descobrir os fundamentos e as aplicações dos catalisadores fotoredox na síntese orgânica e macromolecular.