Caracterização e controle de qualidade de mAbs
A chave para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos
A caracterização e o controle de qualidade de anticorpos monoclonais (mAbs) são essenciais para garantir sua eficácia e segurança. Técnicas analíticas, como HPLC e espectrometria de massa, são vitais para avaliar várias propriedades, como agregação, variantes de carga e modificações pós-traducionais (PTMs). Nossa extensa seleção de produtos oferece suporte à análise detalhada e avaliação de mAbs para manter a qualidade e a eficácia.
Análise de agregados de anticorpos monoclonais
Explore nossa ampla gama de produtos de alta qualidade para análise de agregados de anticorpos monoclonais (mAbs), projetados para garantir de maneira confiável a consistência e qualidade dos produtos de anticorpos monoclonais.
Nossas colunas de cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) oferecem uma determinação rápida e confiável do conteúdo de agregados de proteínas na análise de mAbs. Essas colunas estão disponíveis em diferentes tamanhos, comprimentos, diâmetros de poros e tamanhos de partículas, dependendo do tamanho da amostra, resolução e sensibilidade necessários para a separação e análise das moléculas de interesse.
Nossos solventes de alta pureza garantem ainda mais a precisão, minimizando as impurezas que afetam a análise, enquanto os tampões de grau HPLC mitigam as flutuações de pH na fase móvel. Os padrões de referência de anticorpos monoclonais Supelco®, NIST, EP e USP apoiam a consistência e a reprodutibilidade nos ensaios de anticorpos.
Categorias relacionadas
As colunas de cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) determinam de forma confiável o conteúdo de agregados de proteínas em mAbs.
Use nossos solventes de maior qualidade na produção de mAb para minimizar o risco de impurezas.
Escolha os tampões de grau HPLC adequados para uma cromatografia de exclusão por tamanho precisa.
Explore uma ampla gama de padrões para uso no setor biofarmacêutico.
Artigos relacionados
- Protocol for Purification, Optional Reduction, and SEC-MS Analysis of a Monoclonal Antibody
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- HPLC de moléculas grandes
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) pode ser usada para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas e peptídeos, em uma amostra. Ela se baseia no bombeamento de uma amostra com um solvente (fase móvel) por meio de uma coluna empacotada com material sorvente (fase estacionária) sob alta pressão.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Caracterização de produtos biofarmacêuticos
Biomoléculas grandes, biológicos, biossimilares e vacinas apresentam desafios relativos à caracterização e quantificação. Como a caracterização do produto é a base do desenvolvimento seguro de biológicos, o aprimoramento contínuo das técnicas e aplicações garantem a caracterização e fabricação eficientes do medicamento.
- HPLC Analysis of mAb Aggregates on TSKgel® UltraSW Aggregate: Effect of Mobile Phase Additives on Resolution
Separation of null
- Sistema de purificação de água de laboratório ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Webinars relacionados
Saiba como habilitar e manter alta qualidade e alta sensibilidade em análises por LC-MS, prevenindo impurezas e contaminações.
Explore um método simples e de alto rendimento para a quantificação de anticorpos monoclonais e proteínas em soro humano e animal.
Explore nossos produtos e serviços