Merck
Filtração microbiana
O que é filtração por membrana e para que é usada? Quando se trata de filtração por membrana, resultados precisos são essenciais para a segurança de produtos microbianos. Oferecemos um portfólio completo para agilizar seu fluxo de trabalho de teste de limite microbiano desde filtração até cultivo e detecção.
Visão geral da seção
Sistemas de filtração por membrana
Oferecemos sistemas completos para filtração por membrana, inclusive serviços. Nossa inovação mais recente, o sistema Milliflex Oasis®, é um sistema multifuncional projetado para aplicações farmacêuticas e cosméticas. A transferência por membrana sem contato comprovada e diversos recursos novos aumentam a produtividade, a confiabilidade dos resultados e a conformidade regulatória. Nossa família de produtos EZ é uma linha de produtos de filtração por membrana, incluindo um coletor, bomba a vácuo e consumíveis. Usados em combinação, o sistema agiliza seu fluxo de trabalho nas análises de água e bebidas.
Funil para filtração microbiológica
Nossos funis de filtração esterilizados e descartáveis para teste microbiológico podem agilizar seu fluxo de trabalho, economizar tempo e proporcionar resultados de contagem microbiana altamente confiáveis. Ao mesmo tempo em que eliminam etapas demoradas, como a autoclavagem, nossos funis asseguram a conformidade com os regulamentos internacionais.
Filtros de membrana para microbiologia
Nossos filtros de membrana estéreis para testes microbiológicos são prontos para uso e permitem uma boa recuperação de biocarga. Nossos filtros S-Pak® são embalados individualmente e são fáceis de usar, mesmo com luvas. Para aplicações de grande volume, nossas membranas EZ-Pak® são disponibilizados em maços com 150 filtros para carregar facilmente com o nosso EZ-Pak® Dispenser Curve. Em combinação com nosso dispensador de membranas com sensor de movimento, permitem um alto rendimento de sua filtração por membrana.
SISTEMAS RÁPIDOS DE TESTES MICROBIANOS
Para acompanhar o ritmo das crescentes demandas de produção, é primordial reduzir o tempo até o resultado no teste de segurança microbiana. Métodos rápidos de detecção microbiana usando tecnologia fluorescente oferece a capacidade de obter resultados de testes microbiológicos antecipadamente e, portanto, possibilita a aquisição de melhor controle e entendimento de seu processo de fabricação. O sistema Milliflex® Quantum e o sistema EZ-Fluo™ são métodos não destrutivos que possibilitam a identificação confiável pelo uso de qualquer tecnologia de identificação. Ambos os sistemas dispõem de uma oferta de serviço para treinamento, manutenção e validação.
Sistema de filtração em linha
Para verificar os limites de contaminação microbiana de água purificada e processada em tanques e circuitos de água, o sistema MicropreSure® permite o teste de água rápido e fácil durante o processo. É um sistema fechado, pronto para uso que amostra e processa em apenas uma etapa no local de coleta e pode ser usado com meios de cultura sólidos ou líquidos.