Nucleosídeos e nucleotídeos
Nucleosídeos, nucleotídeos e seus derivados são substâncias biologicamente onipresentes que participam de quase todos os processos bioquímicos. Eles formam os monômeros de ácidos nucleicos e por isso desempenham um papel central tanto na expressão quanto no armazenamento da informação genética.
Os nucleosídeos são glicosilaminas que resultam da decomposição química ou enzimática de ácidos nucleicos e que são formados por duas partes: um açúcar de cinco carbonos (ribose ou 2’-desoxirribose) e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são moléculas planares, aromáticas e heterocíclicas. Em sua maioria, são derivadas de purina ou pirimidina. Os principais componentes purina dos ácidos nucleicos são resíduos da adenina (A) e guanina (G) e os principais resíduos de pirimidina são citosina (C), uracila (U) (que ocorre principalmente no RNA), e timina1. Em DNAs helicoidais duplos e RNAs, as composições de bases seguem as regras de Chargaff: A=T(U) e G=C1. Exemplos de nucleosídeos incluem a adenosina, guanosina, citidina, uridina e desoxitimidina. Eles atuam como moléculas sinalizadoras e são precursores dos nucleotídeos necessários para a síntese de DNA e RNA. Os nucleosídeos também desempenham um papel essencial na medicina e na biologia molecular e são usados como agentes antivirais ou antineoplásicos1.
Como os elementos estruturais do RNA e do DNA, os nucleotídeos são moléculas orgânicas formada por três partes: um açúcar de cinco carbonos, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfato. As bases nitrogenadas na grande maioria dos nucleotídeos são as purinas (adenina + guanina) e as pirimidinas (citosina, com timina no DNA ou uracila no RNA). Exemplos de nucleotídeos incluem adenosina monofosfato (AMP), guanosina monofosfato (GMP), citidina monofosfato (CMP), uridina monofosfato (UMP) e desoxitimidina monofosfato (dTMP)1. Os nucleotídeos não são apenas a unidade básica do material genético de todos os organismos vivos, mas também desempenham um papel no fornecimento energético, metabolismo e sinalização das células. Além de suas funções biológicas, os nucleotídeos e seus derivados desempenham um papel importante em aplicações médicas. Usando-se análogos sintéticos de purina e pirimidina que contêm halogênios, tiois ou outros átomos de nitrogênio na quimioterapia contra o câncer e AIDS, e imunossupressores durante o transplante de órgãos2.
Biologia celular e descoberta de medicamentos
Nós oferecemos uma grande variedade de nucleosídeos, nucleotídeos, oligonucleotídeos naturais e sintéticos, bem como seus análogos, para diversas aplicações em pesquisa, diagnóstico e industriais nas áreas de biologia celular e descoberta de medicamentos. Nos dedicamos a apoiar os seus avanços científicos com os nossos biorreagentes inovadores e confiáveis, que estão disponíveis em quantidades de mg a kg, de acordo com as suas necessidades.
As inovações parecem mais próximas do que nunca com o nosso portfólio sem igual:
|
|
Referências