Merck
Página inicialServiçosSoftware e plataformas digitaisTecnologia de biblioteca codificada por DNA para descoberta de medicamentos
Tecnologia de biblioteca codificada por DNA para descoberta de medicamentos
Embalagem da biblioteca codificada por DNA mostrando o conteúdo que é representativo do número de catálogo DYNA001
A tecnologia de biblioteca codificada por DNA (DEL) revolucionou a descoberta de medicamentos ao permitir a triagem e a identificação eficientes de possíveis candidatos a medicamentos. As DELs oferecem várias vantagens em relação às bibliotecas tradicionais de moléculas pequenas, como a capacidade de examinar um grande número de compostos em um único experimento, alta diversidade química e dados de triagem ricos em informações.
Agora é possível acessar a inovadora tecnologia DEL para identificação de resultados, otimização de leads e desconvolução de alvos com o DyNAbind®. Os kits DEL minimizam os custos de inicialização e os prazos de entrega, fornecendo bibliotecas de compostos pré-montadas e os materiais, protocolos e reagentes necessários para permitir a triagem de alto rendimento. 
Nossas ofertas de DEL:
A biblioteca de fragmentos codificados por DNA DYNA001 aumenta a precisão da triagem de alvos. A descoberta de medicamentos baseada em fragmentos emprega pequenos compostos de baixo peso molecular, ou fragmentos, que servem como pontos de partida para o projeto de medicamentos. As DELs podem ser pesquisados em relação a um alvo para identificar resultados de fragmentos, que podem ser elaborados em compostos maiores.
Os kits de biblioteca codificada por DNA DYNA002 10 Million Compound contêm pelo menos 10 milhões de compostos de moléculas pequenas que se ligam a alvos específicos. Disponível em kits de 2 ou 5 frascos, a concentração é otimizada para que cada frasco teste uma única condição. O custo da biblioteca inclui a geração de uma lista de 50 ocorrências ou até 60 ocorrências se houver empates. Todas as estruturas de resultado são reveladas sem custo adicional e não há taxas de licenciamento adicionais incorridas para o uso de resultados em pesquisa e desenvolvimento ou fabricação.
O DELDATA fornece informações abrangentes e detalhadas sobre todos os resultados obtidos na triagem do DYNA002. Esse pacote de dados serve como um catalisador para o desenvolvimento de modelos preditivos avançados, algoritmos de otimização e estratégias de aprendizado de máquina para a descoberta de leads com base em IA.
Como funcionam as DELs?
Em uma biblioteca codificada por DNA, cada estrutura química é anexada a uma sequência de DNA exclusiva que funciona como um código de barras. Essa etiqueta de DNA codifica informações sobre a estrutura química anexada, de modo que cada estrutura é identificável de forma exclusiva. A técnica permite a criação de vastas bibliotecas de diferentes estruturas. No processo de triagem, a biblioteca é exposta a uma proteína-alvo, como uma enzima ou um receptor implicado em uma doença. As estruturas químicas que se ligam ao alvo se unirão a ele juntamente com suas etiquetas de DNA. Após a etapa de ligação, os não ligantes são lavados, deixando apenas as estruturas que se ligaram com sucesso ao alvo. O sequenciamento de última geração é então realizado nas etiquetas de DNA das estruturas que se ligaram com sucesso ao alvo, identificando quais interagiram com o alvo e revelando possíveis candidatos a medicamentos.
Principais benefícios
  • Diversidade química aprimorada: As DELs fornecem acesso a uma enorme diversidade química devido ao grande número de compostos que podem ser codificados e pesquisados simultaneamente. Essa diversidade permite a exploração de uma ampla gama de espaços químicos, aumentando as chances de identificar compostos novos e potentes.
  • Triagem de alto rendimento: As DELs permitem a triagem de milhões a bilhões de compostos em um único experimento, possibilitando a rápida identificação de acertos. Esse recurso de triagem de alto rendimento acelera o processo de descoberta de leads e reduz o tempo necessário para identificar possíveis candidatos a medicamentos.
  • Eficiência de custo e tempo: O uso de bibliotecas codificadas por DNA reduz a quantidade de material necessário para a triagem e elimina a necessidade de purificação e manuseio de compostos individuais, simplificando o fluxo de trabalho e minimizando os custos.
Aplicativos DEL
As DELs são valiosas para estudos de validação de alvos, permitindo que os pesquisadores identifiquem e validem possíveis alvos de medicamentos. Além disso, as DELs podem ser usadas para a geração de leads com base em fragmentos, em que fragmentos de moléculas pequenas são pesquisados em relação a um alvo de interesse para identificar leads para otimização subsequente. Além disso, as bibliotecas codificadas por DNA têm se mostrado úteis em pesquisas de biologia química para compreender as interações entre alvos, identificar interações proteína-proteína e explorar novos espaços químicos.
Solicite mais informações