Documentos Principais
398969
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 862,00
R$ 862,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 862,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC10H5(OH)SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
239.25
Beilstein:
2697469
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 862,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
powder
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
290 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.2%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
chave InChI
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
Aplicação
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)