Equipamentos de transferência e para eletroforese de proteínas em gel
O que é eletroforese de proteínas em gel? A eletroforese de proteínas em gel é um método que geralmente usa vários sistemas e equipamentos de transferência para separar uma mistura diversificada de proteínas por seu peso molecular. As análises subsequentes de proteínas incluem purificação de proteínas, proteômica e aplicações de Western Blotting. Uma variedade de células de eletroforese e sistemas de transferência para eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE e sistemas de transferência de proteína úmida estão disponíveis para atender às suas necessidades.
Explore nossas soluções de produtos de moldagem rápida de gel, eletroforese e equipamentos de transferência:
Sistema de moldagem mPAGE® Lux para SDS-PAGE
Adicione o Sistema de moldagem mPAGE® Lux ao seu laboratório e tenha géis prontos para uso em menos de 3 minutos. Respire fundo e acostume-se com um processo de fundição de gel rápido, com menos desperdício e sem a preocupação de falhas. Isso é novo.
O Sistema de fundição mPAGE® Lux substitui seu processo de fundição de gel SDS-PAGE por métodos mais rápidos, simples e seguros com resultados mais reprodutíveis.
- Cure um mini gel em 90 segundos com o Sistema de moldagem mPAGE® Lux em comparação com os métodos convencionais que levam mais de 90 minutos.
- A química do gel Bis-Tris permite tempos de execução mais curtos em comparação com os métodos convencionais.
- O mPAGE® Caster evita vazamentos.
- Qualidade superior da banda em comparação com os géis Tris-Glycine.
- Todos os tampões e corantes podem ser compartilhados, pois a mesma química é usada com kits de fundição mPAGE® TurboMix e géis pré-moldados mPAGE®.
- Menos produtos químicos tóxicos usados. Não é necessário APS ou TEMED.
Figura 1.Dispositivo PAGE bidimensional e DIGE bidimensional Auto2D®
Dispositivo de eletroforese Auto2D®
A eletroforese em gel bidimensional, de modo geral, é considerada difícil de executar e demorada, exigindo treinamento avançado do usuário, além de oferecer baixa reprodutibilidade e ser passível de alta variabilidade entre operadores.
O dispositivo de eletroforese bidimensional Auto2D® fornece uma solução que pode ser totalmente automatizada e é intuitiva para proporcionar resultados e análises altamente reprodutíveis e rápidos.
- Totalmente automatizado para eliminar etapas de manuseio enfadonhas
- Resultados rápidos em 1 a 2 horas
- Alta reprodutibilidade
- Fácil de usar, sem necessidade de treinamento avançado
- Menor variabilidade entre operadores
- Implementação rápida do fluxo de trabalho para redução do tempo de inatividade do laboratório
MOLDADOR DE GEL E SISTEMA DE MINIGEL mPAGE®
Descubra a nossa nova solução completa mPAGE® para moldar minigéis. O moldador de gel e sistema de minigel mPAGE® oferece uma solução sem vazamento para moldagem manual de até 2 minigéis de proteína, separação de proteínas de alta resolução em géis pré-moldados ou moldados à mão e transferência eletroforética para membranas de blotting. Para uma resolução excepcional e tempos de corrida reduzidos, use as nossas soluções para moldagem de géis de acrilamida bis-tris TurboMix® e géis pré-moldados bis-tris mPAGE®, juntamente com os sistemas tamponantes mPAGE® compatíveis.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO MOLDADOR DE GEL mPAGE®
- Simplifique a moldagem manual de géis e elimine vazamentos durante o processo de moldagem
- Molde manualmente até 2 minigéis (8 × 10 cm) ao mesmo tempo
- Máxima flexibilidade com o moldador de gel disponível como um dispositivo independente ou como um kit de dispositivo com as placas e pentes
- Miniplacas curtas e placas espaçadoras: 0,75 mm, 1,0 mm ou 1,5 mm de espessura
- Pentes: 10 poços e 15 poços
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE MINIGEL mPAGE®
- Impede a montagem incorreta e vazamentos
- Compatível com géis moldados no moldador de gel mPAGE® e géis pré-moldados mPAGE®
- Disponível em 2 formatos para correr até 2 ou 4 minigéis (8 × 10 cm)
- Abriga 2 cassetes de suporte de gel para transferência de proteínas à membrana de blotting de PVDF ou NC Immobilon®
Recursos de produtos relacionado
- Artigo: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protocolo de Western blot com etapas de fluxo de trabalho para diferentes procedimentos de blot, descrevendo a transferência eletroforética de proteínas de géis de poliacrilamida SDS para folhas de nitrocelulose.
- Protocolo: Protein Blotting Handbook
O blot de proteínas tornou-se uma ferramenta de rotina usada para detectar baixas quantidades de proteínas em amostras complexas ou para monitorar a expressão e purificação de proteínas.
- Brochura: Rethink Western Blotting
O Western blot (também conhecido como imunoblotting) é uma das técnicas mais utilizadas em laboratório, mas as dificuldades na obtenção de resultados consistentes e de qualidade persistem.