Soluções para plataformas de imunoensaios
Quer você precise de detecção ultrassensível de um ensaio SMC®, ELISAs robustos ou dados valiosos para obtenção de perfis multiplex usando a tecnologia Luminex® xMAP® , podemos ajudá-lo(a) a obter dados confiáveis de cada amostra, realizando o mínimo de repetições, para que você possa tomar as melhores decisões nas etapas seguintes. Saiba mais sobre as nossas plataformas, incluindo instrumentos, kits e reagentes de Single Molecule Counting (SMC®); os nossos kits MILLIPLEX® para a detecção multiplex de biomarcadores com instrumentos Luminex®; e a nossa ampla variedade de ELISAs sanduíche.
Kits para ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
Um ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática) é um imunoensaio feito com placas de vários poços dentro dos quais um dos componentes do ensaio, tipicamente um anticorpo ou amostra, é adsorvido sobre uma superfície sólida, neste caso, uma placa. Oferecendo detecção rápida, quantitativa e sensível de analitos a um custo relativamente baixo, os ELISAs representam um dos formatos de ensaio mais simples de executar. Além disso, a facilidade de adaptar um ELISA a um método de triagem de alto rendimento permite que pesquisadores testem grandes números de amostras em uma única corrida.
Multiplex MILLIPLEX® para imunoensaios Luminex®
Seu tempo e amostras são preciosos demais para confiar em qualquer coisa que não seja os ensaios multiplex MILLIPLEX® altamente comprovados para a plataforma Luminex® . Dados robustos sobre o desempenho dos ensaios são incluídos em todos os protocolos, assegurando dados com a mais alta qualidade.
Explore mais categorias
A tecnologia Single Molecule Counting (SMC®) quantifica precisamente moléculas em níveis até então indetectáveis.