Corantes hematológicos
Diferencie e diagnose de forma confiável amostras de sangue e medula óssea com seu protocolo preferido, selecionando uma das soluções de alta qualidade da nossa linha completa de coloração hematológica.
Nosso portfólio diverso inclui uma linha completa de soluções de coloração quimicamente definidas e formuladas com precisão, que tem desempenho ideal e consistente para diferenciação e diagnóstico em hematologia. Oferecemos reagentes de coloração de Giemsa, Wright, Wright-Giemsa, Leishman e May-Grünwald, incluindo azure, eosina, azul de metileno e azul cresil brilhante. Outros produtos populares incluem nosso kit de hemoglobina fetal, e nossos corantes de ferro e reticulócitos.
Todos os nossos produtos são prontos para uso, registrados para IVD, têm certificação CE e são submetidos ao nosso extenso controle de qualidade. A alta qualidade, validade prolongada e consistência entre lotes asseguradas proporcionam resultados definitivos e reprodutíveis para facilitar testes hematológicos, mesmo em casos de diagnóstico difícil.
Leia mais sobre
Coloração rápida Hemacolor®
Nossa sofisticada linha Hemacolor® pode ajudar você a corar e diferenciar rapidamente esfregaços de sangue. Sejam utilizadas manualmente ou de forma automática, as soluções e kits Hemacolor® permitem obter a vividez e reprodutibilidade da coloração de Pappenheim em apenas 30 segundos.
- As soluções e kits Hemacolor® contêm comprimidos de tampão e 3 soluções altamente estáveis prontas para uso (soluções de fixação, vermelho e azul).
- Também temos soluções individuais de coloração rápida Hemacolor® disponíveis.
- O sistema de coloração auto-Hemacolor® foi projetado para coloração automática de esfregaços de sangue e medula óssea em conjunto com o sistema de coloração de lâminas Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics).
Reagentes e kits para citoquímica
Somos pioneiros na técnica de demonstração citoquímica de diversas enzimas celulares clinicamente importantes pela introdução no mercado de sais de diazônio estabilizados e substratos substituídos de naftol. Também introduzimos soluções básicas estabilizadas (base Fast Red Violet LB, base Fast Blue BB e base Fast Garnet GBC) que permitem ajustar facilmente os volumes do reagente de trabalho conforme as suas necessidades. Todos os nossos kits são fornecidos em formatos convenientes e fáceis de usar e podem ser utilizados para fins de pesquisa e clínicos.
Kits de coloração HEMATOGNOST Fe®
Localize componentes celulares e determine a atividade enzimática no sangue usando nossa linha completa de reagentes de coloração citoquímica prontos para uso. Essas soluções de alta qualidade permitem uma visualização confiável e otimizada da citoquímica enzimática e alterações patológicas no sangue de pacientes. Os kits HEMATOGNOST Fe® detectam ferro iônico livre (Fe3+) nas células usando uma reação de azul da Prússia (azul de Berlim) que permite o diagnóstico de diversas doenças, inclusive hemocromatose, asbestose e doenças medulares.
Acessórios para hematologia
Garanta a fixação e montagem adequadas das suas amostras hematológicas, e obtenha resultados estáveis e reprodutíveis com a ajuda do nosso extenso portfólio de produtos auxiliares. Encontre tudo que precisa para preparar, fixar, corar, armazenar e montar suas amostras hematológicas:
- Comprimidos de tampão para preparar soluções de enxágue de pH estável
- Óleos de imersão para microscopia de alta ampliação
- Meios e agentes de montagem aquosos e não aquosos
- Outros acessórios laboratoriais para hematologia e histologia
Sistema de coloração automática Midas® III-Plus
O sistema de coloração automática Midas® III-Plus possibilita a automatização de todas as aplicações de coloração em hematologia e bacteriologia. Como a unidade é totalmente programável, é possível duplicar suas técnicas existentes de coloração para garantir resultados consistentes com esfregaços de sangue periférico e medula óssea, bem como esfregaços bacteriológicos.
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.