Merck
Página inicialProdutosSistemas de purificação de água para laboratórioSistemas de purificação de água para laboratório de bancada Milli-Q®
Sistemas de purificação de água para laboratório de bancada Milli-Q®
Sistema de purificação de água ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - sistema de purificação de água tipo 1 e tipo 2 para laboratório, com unidades de produção e de tanque, além de dispensadores de água pura e ultrapura.
A sua experiência definitiva com água para laboratório: Sistema de purificação de água ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
O portfólio de soluções em água para laboratórios Milli-Q® de sistemas de água para bancada inclui sistemas de água pura e ultrapura para suprir as necessidades de qualquer laboratório. Desde análises sensíveis de CQ até preparo de tampão e enxágue de vidraria, esta coleção de sistemas compactos é a solução para as necessidades do seu laboratório. Nossos especialistas podem ajudar você a encontrar a solução de purificação de água que melhor se adapta às suas necessidades em termos de:   
  • Aplicações
  • Grau de qualidade da água
  • Demanda de volume
  • Configuração do laboratório
  • Orçamento
  • Monitoramento remoto
  • Metas de sustentabilidade
Quais são os diferentes graus de água para laboratório?
Os graus de água no laboratório são definidos por normas de qualidade, como ASTM ou ISO 3696, que ajudam a garantir que a qualidade de água certa seja usada para aplicações específicas. As normas também consideram o custo de produção, uma vez que a água ultrapura tipo 1 é mais cara de produzir que a água pura tipo 2 ou tipo 3.
A água ultrapura tipo 1 é isenta de íons (resistividade 18,2 MΩ·cm) com baixo teor de carbono orgânico total (TOC). A água ultrapura é recomendada para aplicações laboratoriais sensíveis, como técnicas analíticas avançadas (p. ex., HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), aplicações em biologia molecular (p. ex., PCR, sequenciamento) e para preparar tampões e meios de cultura para cultura de células de mamíferos.
A água pura tipo 2 é recomendada para uso laboratorial geral. Por exemplo, para preparar tampões, reagentes e meios de cultura, e para abastecer outros equipamentos (p. ex., sistemas de água tipo 1, analisadores clínicos, lavadoras de louça, câmaras de teste de estabilidade, etc.). Nossos sistemas de água tipo 2 incorporam a tecnologia de eletrodesionização (EDI) Elix®, que é ecologicamente correta e produz água pura de qualidade constante, ao mesmo tempo em que elimina a necessidade de procedimentos perigosos de regeneração química, resinas caras, troca de cartuchos de DI e adição de abrandadores.
A água tipo 3 representa o grau mais baixo de água e é produzida por osmose reversa (OR). A água de OR é recomendada para aplicações laboratoriais não críticas, como enxágue de vidraria, banhos de aquecimento, autoclaves e para abastecer sistemas de produção de água tipo 1.
A água reagente para laboratórios clínicos (CLRW) atende aos padrões de qualidade descritos pela diretriz do Instituto de padrões clínicos e laboratoriais (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI®), que define a pureza da água em laboratórios clínicos (resistividade > 10 MΩ·cm; TOC < 500 ppb; bactérias < 10 UFC/ml; filtração de partículas > 0,22 μm).
Cientista dispensando &aacute;gua ultrapura de um dispensador Q-POD®
Economia de espaço e opções flexíveis, da instalação à dispensação
Nossos sistemas para bancada são projetados para economizar espaço valioso no laboratório, oferecendo opções versáteis de instalação, armazenamento e dispensação. Nossos sistemas mais recentes das séries Milli-Q® IQ, IX e EQ requerem somente o dispensador POD compacto sobre a bancada ou montado na parede. A unidade de purificação compacta e o tanque podem ser integrados sob a bancada, fixados na parede ou uma combinação de ambos para se adequar às suas necessidades.
Para laboratórios que precisam de mais de um ponto de uso, vários dispensadores podem ser conectados a um único sistema Milli-Q® IQ ou Milli-Q® IX, com até 5 m entre os PODs. Dessa forma, cientistas que trabalham em bancadas distantes, ou mesmo em outro laboratório, têm acesso à água purificada. Além disso, uma série de opções de tamanho de tanque e taxas de vazão de produção está disponível para garantir que as necessidades do seu laboratório sejam totalmente atendidas.
Uma tela sens&iacute;vel ao toque no dispensador Q-POD® facilita o uso e o monitoramento da qualidade da &aacute;gua
Os serviços digitais simplificam a manutenção do sistema de água e garantem a produtividade
A plataforma MyMilli-Q™ é uma solução online exclusiva que simplifica a manutenção do seu sistema de água Milli-Q® e pode ajudar a maximizar a produtividade do laboratório. Seguem abaixo algumas das tarefas que podem ser realizadas simplesmente entrando em sua conta MyMilli-Q™:
  • Rastrear o histórico de assistência
  • Baixar relatórios de assistência
  • Agendar visitas de manutenção
  • Rastrear pedidos de consumíveis
  • Gerenciar entregas de consumíveis
  • Visualizar informações de contato
  • Renovar seu plano de assistência
  • Entrar em contato com a assistência Milli-Q®
Com esses recursos para economizar tempo, você se beneficia das seguintes características:
  • Visualização fácil das informações contratuais consolidadas
  • Planejamento mais rápido e eficiente
  • Preparo para auditorias simplificado
  • Histórico e relatórios de assistência de fácil rastreio
Além disso, com a contratação do recurso de monitoramento e assistência online da Assistência remota MyMilli-Q™ (disponível para os sistemas Milli-Q® série IQ e Milli-Q® série IX), você se beneficiará de:
  • Acesso online ao seu sistema e aos seus respectivos dados
  • Notificações automáticas por e-mail ou mensagem de texto em caso de alerta ou alarme
  • Assistência mais rápida com a possibilidade de reparo e diagnóstico remotos
  • Gerenciamento de dados simplificado e rastreabilidade avançada para facilitar processos de auditoria e acreditação
Os serviços digitais MyMilli-Q™ estão disponíveis para todos os sistemas sob garantia ou cobertos por um plano de serviço Milli-Q®.
&Iacute;cone do adesivo de servi&ccedil;os digitais MyMilli-Q™
Sistemas de água mais ecológicos
Para reduzir o impacto ambiental da purificação de água no laboratório, os sistemas e processos de água Milli-Q® estão se tornando cada vez mais sustentáveis. Os sistemas de água Milli-Q® de nova geração podem ajudar o seu laboratório a ser mais sustentável de algumas formas. Veja alguns exemplos:
  • Tecnologias de purificação com economia de água
  • Recursos de design e sistema com economia de energia
  • Redução dos resíduos químicos
  • Lâmpadas UV sem mercúrio
  • Embalagens mais ecológicas
  • Gerenciamento de dados sem uso de papel
  • Diagnóstico e assistência remotos
Saiba como os sistemas de água Milli-Q® podem ajudar o seu laboratório a se tornar mais ecológico.
Recursos relacionados
Vídeos relacionados