Merck
Pesquisa em metabolômica
Ilustração de uma célula cercada por estruturas de metabólitos representados como uma galáxia.
A metabolômica é o estudo abrangente de metabólitos, ou pequenas moléculas de substratos, intermediários e produtos do metabolismo, dentro de células, fluidos biológicos, tecidos ou organismos. Essas impressões digitais químicas únicas são deixadas pelos processos celulares. A pesquisa em metabolômica fornece uma sinopse bioquímica de um sistema biológico e do impacto fisiológico de doenças, nutrição, terapias ou modificações genéticas em um organismo.
Categorias em destaque
Ilustração abstrata de caudas hidrofílicas de lipídios projetando-se para dentro e grupos cabeça polares projetando-se para fora para formar a membrana celular.
Lipídios e derivados de lipídios para pesquisa
Explore lipídios de alta qualidade para potencializar a inovação em pesquisas de lipidômica, distribuição de medicamentos e...
Comprar produtos
Um ambiente de laboratório. O foco principal encontra-se em uma pipeta multicanal que distribui um líquido roxo em uma bandeja de poços. No plano de fundo, há tubos de ensaio com líquidos amarelos e verdes em uma prateleira. Outros materiais de laboratório são borrados em primeiro e segundo plano, enfatizando o foco na pipeta e na bandeja de poços.
Kits de ensaios metabólicos
Oferecemos um extenso portfólio de kits de ensaios metabólicos para a análise conveniente e confiável de metabólitos e de enzimas para as suas aplicações de pesquisa.
Comprar produtos
Fotografia mostrando detalhe de multipipetador adicionando amostras a uma bandeja de poços fundos de um kit de biblioteca de metabólitos com uma solução violeta em laboratório.
Bibliotecas de metabólitos
Oferecemos bibliotecas e kits de metabólitos de moléculas pequenas com uma gama completa de metabólitos primários envolvidos em vias metabólicas-chave para a sua pesquisa em metabolômica.
Comprar produtos
Cientista usando biomoléculas marcadas com isótopos estáveis em um laboratório.
Isótopos estáveis
Isótopos estáveis ISOTEC® são úteis para estudos de traçadores em proteômica e metabolômica, como agentes para RM/ ERM e em diversas outras aplicações biomédicas.
Comprar produtos
Aplicações de metabolômica
A metabolômica, com suas amplas aplicações, influencia significativamente a pesquisa farmacêutica ao identificar biomarcadores de doenças e avaliar a toxicidade da medicina personalizada. Na integração da genômica funcional, ela desempenha um papel fundamental na previsão da função do gene ao estudar as interações entre o genoma, o transcriptoma, o proteoma e o metaboloma. A mineração microbiana se beneficia das informações metabolômicas para otimização aprimorada da cepa, enquanto a metabolômica de plantas promove a biotecnologia agrícola por meio do estudo de metabólitos de plantas. A pesquisa ambiental emprega a metabolômica para testar os efeitos dos poluentes e otimizar a produção de biocombustíveis, enquanto a pesquisa nutricional utiliza a metabolômica para avaliar os níveis de nutrição e garantir a segurança dos alimentos. 
Entendendo os metabólitos e o metaboloma
A interação de metabólitos dentro de um sistema biológico é denominada metaboloma. O metaboloma é o conjunto completo de metabólitos em um organismo ou amostra biológica. Metabólitos são compostos de baixo peso molecular, geralmente inferior a 1,5 KDa, que são os intermediários ou produtos de vias biossintéticas/catabólicas. Alguns exemplos incluem aminoácidos, nucleotídeos, carboidratos e lipídios, que muitas vezes são estudados separadamente na pesquisa em lipidômica. Os metabólitos primários são endógenos e estão diretamente envolvidos no crescimento, desenvolvimento e reprodução normais. Os metabólitos secundários são exógenos e não estão envolvidos nestes processos, mas têm funções ecológicas importantes.
Vias metabolômicas e técnicas analíticas
As vias metabolômicas são investigadas utilizando metabólitos, enzimas, ferramentas de separação, além de análise e marcação de metabólitos. Duas técnicas comuns de determinação do perfil metabolômico são análises metabolômicas direcionada e não direcionada. A análise direcionada quantifica metabólitos específicos conhecidos, enquanto a análise não direcionada fornece o perfil metabólico global para metabólitos conhecidos e desconhecidos. A impressão digital metabólica é uma rápida análise global de metabólitos em uma amostra sem o objetivo de identificar especificamente cada metabólito.
Fluxo de trabalho metabolômico e métodos analíticos
Um fluxo de trabalho metabolômico envolve uma abordagem integrada de preparo, padronização, calibração de amostras, métodos de separação, detecção de metabólitos e análise de dados. Os tipos de amostra comum incluem plasma, urina, saliva, tecido e células. Os métodos de separação, como a cromatografia gasosa (GC), a cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) ou a eletroforese capilar (CE), são combinados com métodos de detecção, como a espectrometria de massa (MS). As técnicas analíticas comumente usadas na detecção de metabólitos incluem MS, ressonância magnética nuclear (RMN), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e espectroscopia Raman. Ferramentas e softwares sofisticados são necessários para a análise de dados metabolômicos, garantindo a identificação e a quantificação rigorosas dos compostos e a interpretação precisa dos dados.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos