Merck
Reagentes para PCR da Kapa Biosystems
Kits para PCR da Kapa Biosystems
Pesquisadores precisam de reagentes para PCR que apresentem um desempenho confiável quando necessário. Os reagente para PCR da Kapa Biosystems foram projetados usando um método conhecido como evolução direcionada para desempenho otimizado em aplicações padrão de PCR, qPCR e qRT-PCR. Se você precisa de produtos para PCR da Kapa Biosystems para extração e amplificação de DNA ou produtos para qPCR e qRT-PCR da Kapa utilizando reagentes SYBR® Green, nós temos tudo para suprir todas as suas necessidades de PCR. Como distribuidores exclusivos de reagentes e kits para PCR da Kapa, uma empresa Roche, temos o compromisso de fornecer as ferramentas necessárias para viabilizar sua próxima descoberta. 
Características e benefícios dos produtos para PCR, PCR padrão, qPCR e qRT-PCR da Kapa Biosystems
  • Usados para evolução de enzimas resistentes a inibidores, possibilitando PCR direta a partir de amostras, como sangue, tecido e material vegetal.
  • Tolerância ao corante SYBR® Green, o que aumenta a sensibilidade e a eficiência de reação para ensaios de qPCR
  • Genotipagem de alto rendimento com tempos de ciclagem menores e maior produtividade e sensibilidade
O que é evolução direcionada?
Nosso acordo com a Kapa Biosystems abrange todas as regiões geográficas, com exceção dos Estados Unidos e Japão. Para clientes desses países, os produtos continuarão a ser vendidos pelos canais já existentes da Kapa.