Sistemas cromatográficos para bioprocessamento
Sistemas cromatográficos de uso único e multiuso são fatores críticos para a separação bem-sucedida de suas moléculas valiosas. Da escala piloto até a de processos, nossos sistemas são projetados para oferecer um desempenho robusto e consistente com a flexibilidade de processamento de que você precisa. Também oferecemos um portfólio incomparável de resinas e membranas de cromatografia, respaldado por um suporte incomparável de aplicações e validação. Com esta oferta completa de produtos, continuamos a apoiar você em seus esforços para aumentar a produtividade e a eficiência do processo. Nossos especialistas podem ajudar você a encontrar o produto certo para o seu processo de cromatografia.
Leia mais sobre
Sistema de captura de múltiplas colunas Mobius®
O sistema de captura de múltiplas colunas Mobius® é uma solução totalmente automatizada, de uso único para operação de cromatografia de captura contínua em modo fechado. Ele gerencia os parâmetros do processo em tempo real com relação à modificação da carga da coluna, pico de carga no tanque de alimentação e monitoramento do desempenho da resina. Integrado com um software intuitivo e um recurso de diluição em linha, o sistema de 3 colunas permite controle total da etapa de captura do seu bioprocesso em batelada alimentada ou perfusão. O sistema de captura de múltiplas colunas Mobius® é adequado para volumes de biorreator entre 50 l a 2000 l. Saiba mais sobre cromatografia de múltiplas colunas.
Sistema Mobius® Chrom
Os sistemas Mobius® Chrom são sistemas de cromatografia flexíveis, automatizados e de uso único que permitem a separação e purificação consistente e confiável de anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas nas escalas clínicas e de processo. O inovador caminho de fluxo de uso único reduz o risco de contaminação e oferece a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio cromatográfico. Os sistemas oferecem flexibilidade operacional ideal para processos de 50 a 2.000 l com taxas de fluxo de 0,1 a 20 l/min, uma taxa de redução de 5:1 em escala de processo e maior precisão de gradiente isocrático e linear. Seu caminho de fluxo de uso único oferece flexibilidade para operar em modo funcional ou totalmente fechado.
Sistemas de biocromatografia CoPrime®
Os sistemas de biocromatografia CoPrime® são projetados para obter separação e purificação ideais de anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas. Os sistemas suportam o aumento rápido de escala e são excelentes para as escalas piloto e de processo. Eles baseiam-se em 50 anos de conhecimento em processos e experiência em engenharia, fornecendo uma solução configurável e intuitiva de purificação em escala para processos. Os tamanhos B e C do CoPrime® têm um intervalo de taxa de vazão maior e desempenho otimizado para maior precisão do gradiente e reprodução da purificação. O tamanho C do CoPrime® abrange escalas mais altas e possibilita o aumento de escala diretamente do CoPrime™ B.
Recursos de produtos relacionados
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Data Sheet: Mobius® Chrom Systems
The Mobius® Chrom systems are a flexible, automated, single-use chromatography systems that enable consistent and reliable separation and purification.
- Application Note: Multi-Column Capture
Prototype Tests for Monoclonal Antibody Capture During Project nextBioPharmDSP (Horizon 2020).
- Spare Parts List: Mobius® Multi Column Capture System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Performance Guide: Mobius® Multi Column Capture System
The purpose of this document is to describe the performance of the Mobius® Multi Column Capture system and highlight the working principles of its innovative features.
- Data Sheet: CoPrime® Biochromatography Process-Scale System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications.
- Poster: Horizon 2020 - Fully Connected Single-use Downstream Platform for mAb Production
Within the biopharmaceutical industry, there is a significant shift toward higher productivity processes resulting in improved economics without compromising robustness. Therefore, integrated continuous production technologies are of greatest interest.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Webinars relacionados
A cromatografia de múltiplas colunas é uma técnica de bioprocessamento em que múltiplas colunas são carregadas em série e depois cicladas para eluição, regeneração e equilíbrio.
Os benefícios de uma nova membrana de afinidade para proteína A, usada como uma verdadeira plataforma de cromatografia de uso único de alta produtividade para a purificação intensificada de anticorpos monoclonais.
Cromatografia de troca catiônica (CEX) frontal de fluxo passante para a remoção de agregados de anticorpos monoclonais, bem como as condições que influenciam a remoção desses agregados.
Uma visão geral das tecnologias de cromatografia de afinidade personalizadas para purificação de vacinas.