Merck
Página inicialProdutosSistemas de purificação de água para laboratórioSistemas de purificação de água para laboratório de alta vazão Milli Q®
Sistemas de purificação de água para laboratório de alta vazão Milli Q®
O sistema central de água de um laboratório é essencial para garantir uma produtividade ininterrupta. Desde um único laboratório até um edifício inteiro, os sistemas de purificação de água de alta vazão Milli-Q® são instrumentos conectados e de alto desempenho, nos quais você pode confiar para suprir todas as suas necessidades em termos de água purificada.  
Sistemas Milli-Q® de água para laboratório de alta vazão e conectados ajudam a manter a produtividade laboratorial ininterrupta
  • Alta potência com confiança. Obtenha milhares de litros por dia de água pura de qualidade consistentemente alta para abastecer todas as torneiras em bancadas, instrumentos e aplicações em qualquer contexto, incluindo pesquisa farmacêutica, industrial, hospitais e laboratórios diagnósticos.
  • Tecnologias de purificação de água avançadas e eficientes. Obtenha uma vazão constante, qualidade consistente e reduza o consumo de água em até 50%.
  • Assistência remota MyMilli-Q™. Este recurso de assistência, monitoramento e controle online maximiza o tempo de atividade do sistema, simplifica o seu gerenciamento e proporciona rastreabilidade de dados avançada.
  • Fácil de usar. Telas sensíveis ao toque grandes possibilitam a operação intuitiva e o rápido acesso aos dados.
Desde concepção, design e instalação até conhecimento técnico em engenharia e assistência técnica, podemos trabalhar com você em qualquer projeto para garantir o seu total sossego. Entre em contato conosco para saber mais sobre nossa variedade de sistemas de purificação de água conectados de alto rendimento.
OS SISTEMAS DE ÁGUA PARA LABORATÓRIO DE ALTA VAZÃO MILLI-Q® ABRANGEM OS 4 GRAUS DE QUALIDADE DA ÁGUA
Nosso portfólio de sistemas de purificação de alto rendimento pode ser combinado em instalações compactas e modulares para garantir que os requisitos diários de água sejam atendidos, caso precise de:
  • Um sistema independente para abastecer diretamente equipamentos e instrumentos (lavadoras, câmaras climáticas, analisadores clínicos, etc.);
  • Alimentar um circuito de distribuição que abastece torneiras em bancadas, filtros de polimento de água ultrapura e um tanque de armazenamento.
CLRW, água reagente para laboratórios clínicos; DI, desionizada; OR, osmose reversa.
*Algumas características discutidas nesta página não estão disponíveis nos sistemas Super-Q®.
Sistema central de purificação de água Milli-Q® HX 7000 e tanque de água pura SDS 500
TECNOLOGIAS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA LABORATÓRIO INOVADORAS E EFICIENTES
Nossas tecnologias de ponta complementares de purificação de água para laboratório possibilitam a produção de água pura de alta qualidade com custos operacionais previsíveis. Estas tecnologias inovadoras e eficientes incluem:
  • Pré-tratamento completo de água Progard®
  • Osmose reversa (OR) avançada
  • Tecnologia patenteada de ajuste evolutivo de rejeição (E.R.A.®)
  • Módulo de eletrodesionização (EDI) Elix®
  • Lâmpadas UV bactericidas
Para saber mais sobre as tecnologias de purificação de água E.R.A.® e Elix®, assista os vídeos na parte inferior desta página.
Além disso, escolha dentre uma gama de opções e acessórios personalizáveis para atender aos requisitos das suas aplicações específicas e regulatórios. É possível monitorar e controlar totalmente online a sua instalação e os parâmetros de qualidade da água ao longo de todo o processo de purificação.
A tela do sistema de água ultrapura Milli-Q® HX 7000 SD mostra o volume do tanque, a qualidade da água e o status de funcionamento.
Tela sensível ao toque do sistema Milli-Q® HX 7000 SD
PROJETADOS PARA QUE VOCÊ NÃO SE PREOCUPE COM A SUA ÁGUA PARA LABORATÓRIO
Como você não deveria ter que se preocupar com a sua água, os sistemas de purificação de água para laboratório Milli-Q® são projetados para serem fáceis de usar e simples de manter. Todos os nossos sistemas modernos são equipados com uma interface integrada de tela sensível ao toque que lhe permite explorar, monitorar e controlar o sistema facilmente, bem como acessar todos os principais dados do sistema. As operações de manutenção são poucas e automatizadas, guiadas por assistentes na tela com instruções passo a passo.
Assistência Milli-Q®, com apoio da Assistência remota MyMilli-Q™
Em cada etapa do seu projeto, desde a concepção até o uso diário, podemos oferecer assistência abrangente, de alta qualidade, que pode ser personalizada para atender às suas necessidades. Algumas das atividades com as quais a nossa Assistência Milli-Q®, com certificação ISO, pode lhe ajudar incluem:
Ícone do adesivo dos Serviços digitais MyMilli-Q™
A Assistência remota MyMilli-Q™ apoia a continuidade das operações do laboratório
Para assegurar uma vazão constante e ininterrupta de água, mesmo quando você não está presente, todos os nossos sistemas centrais de água são equipados com a Assistência remota MyMilli-Q™. Este recurso de controle e monitoramento remoto permite que usuários autorizados tenham acesso online seguro ao seu sistema e dados.
  • Controle e monitoramento remotos do seu sistema central de purificação de água
  • Notificações por e-mail ou mensagem de texto em caso de alerta ou alarme
  • Assistência mais rápida, com a possibilidade de reparo e diagnóstico remotos
  • Gerenciamento de dados simplificado e rastreamento avançado de dados facilitam a acreditação