Placas e insertos para cultura celular Millicell®
Os insertos para cultura celular Millicell® foram projetados para maximizar a relevância biológica e a conveniência do usuário em aplicações de cultura celular. In vivo, as células vivem em um ambiente tridimensional e podem obter nutrientes de todas as direções. Por outro lado, as placas de cultura tradicionais feitas de plástico forçam as células a crescer em uma superfície lisa e bidimensional, levando a núcleos achatados e pouco funcionais. As placas e insertos permeáveis Millicell® têm um design que permite acesso às superfícies basolateral e apical das camadas celulares. Isso promove o crescimento natural e multidimensional e fornece modelos in vitro mais relevantes, possibilitando resultados mais relevantes do ponto de vista biológico para aplicações, incluindo triagem de toxicidade, triagem primária e secundária, sinalização celular, proliferação celular, ensaios de transporte e estudos de segurança de medicamentos ADME/Tox.
Visão geral da seção
- Insertos suspensos para cultura celular Millicell®
- Insertos verticais para cultura celular Millicell®
- Placas para cultura celular de 24 poços Millicell® e 96 poços Millicell®
- Conjuntos de placas Millicell® para cultura celular 3D
- Como escolher um inserto ou uma placa para cultura celular
- Lâminas EZ Millicell®
- Frascos HY Millicell®
Cultura celular com insertos suspensos Millicell®
Insertos suspensos Millicell® para cultura celular
Os insertos suspensos Millicell® possibilitam estudar as superfícies apical e basal da monocamada celular e são excelentes ferramentas para cocultura, pois não há ruptura da cultura celular basolateral externa pela presença do suporte do inserto.
- Para cultura celular 2,5D e quimiotaxia
- Seu design exclusivo facilita o acesso basolateral e reduz o risco de contaminação
- A membrana PET opticamente transparente possibilita uma melhor visualização das células e monitoramento da monocamada celular
- Membrana PET translúcida com alta densidade de poros para aumentar as taxas de difusão basolateral de nutrientes
- Disponível em três tamanhos de poços (6, 12 e 24 poços) e cinco tamanhos de poros de membrana (0,4 µm a 8,0 µm)
- Compatível com fluoróforos para imageamento fluorescente
Insertos verticais Millicell® para cultura celular
Insertos verticais Millicell® são insertos de sustentação autônoma, que podem ser depositados no fundo dos poços de placas de cultura celular e outros recipientes, elevados pelo suporte do inserto. Esses insertos verticais promovem o crescimento natural de linhagens celulares em suspensão e aderidas e estão disponíveis em três diferentes membranas sob medida para necessidades específicas.
- As membranas de PTFE (politetrafluoretileno) Biopore™ são membranas de baixo potencial de ligação a proteínas, desenvolvidas para visualização de células vivas e aplicações imunofluorescentes. A membrana transparente apresenta baixo sinal fluorescente de fundo em comparação com outros materiais de membrana e é adequada para células que precisam se fixar, quando são revestidas com uma matriz extracelular.
- As membranas de ésteres mistos de celulose (MCE) MF-Millipore™ não possuem Triton® e podem ser usadas para ensaios de receptor de superfície celular, toxicologia in vitro, fixação microbiana e absorção polarizada.
- As membranas de PCF (policarbonato) Isopore™ são hidrofílicas e tratadas com cultura de tecido para permitir o crescimento de células de fenótipos aderentes sem o uso de revestimento com matriz extracelular (RMEC). A alta densidade de poros possibilita difusão máxima em ensaios de transporte e absorção de medicamentos.
Os insertos verticais organotípicos Millicell® são projetados para estudos avançados de estruturas tridimensionais de explantes.
- Para estudos superiores e de alta viabilidade celular das estruturas tridimensionais de explantes.
- O perfil mais curto possibilita que os insertos se encaixem dentro de uma placa de Petri padrão
- A membrana de PTFE Biopore™ oticamente transparente suporta alta viabilidade e excelente transporte de oxigênio transmembrana, além de ser otimizada para fins de manutenção de explantes em longo prazo.
Conjuntos de placas Millicell®
Os conjuntos de placas Millicell®-24 e Millicell-96 viabilizam o crescimento, a alimentação e análise celular em uma placa de fundo de membrana otimizada para permitir o crescimento e sustentar monocamadas celulares com alta integridade. Essas placas podem ser usadas manualmente ou com sistemas automatizados de semeadura, alimentação e lavagem de células. Seu design criterioso melhora a função com sistemas de semeadura e alimentação, sistemas automatizados de manuseio de líquidos e instrumentos de medição de resistência elétrica transepitelial (TEER).
- Sistema completo com uma placa multipoços com fundo de membrana, bandeja receptora com um ou vários poços, e tampa.
- A assistência apical protege a monocamada celular e facilita a pipetagem e o acesso basolateral.
- Disponível em diversos tamanhos de poros de membrana de tereftalato de polietileno (PET).
- Poços receptores em forma de gota eliminam bolhas de ar.
- Bordas de poços levantadas para melhor vedação com fita e rotulagem com fonte grande para fácil identificação dos poços.
Placas de fixação ultrabaixa (ULA) Millicell® e placas de micropoços Millicell®
As placas Millicell® ULA são ferramentas confiáveis de cultura celular 3D que promovem a automontagem de esferoides sem molde. As placas inferiores em U de 96 poços são compatíveis com análises e imagens de campo claro e de fluorescência, pois os poços possuem alta clareza óptica. A superfície não citotóxica, estável e sem adesão das placas Millicell® ULA suporta montagem de esferoides de alto rendimento.
- Promova a formação uniforme de esferoide/EB único em cada poço
- Formação e análise de esferoides na mesma placa
- Pré-revestida com uma superfície não aglutinante para células para facilitar a formação natural de esferoides
- As placas são compatíveis com sistema robótico líquido
As placas Millicell® Microwell são ferramentas de cultura 3D prontas para uso para alto rendimento e cultura organoide reproduzível. Com base em uma matriz de micropoços ultradensos em formato de U (μW), organoides únicos são gerados em cada microcavidade e cultivados em um hidrogel pré-moldado sem uma matriz extracelular sólida. Com múltiplas configurações e diâmetros de micropoços disponíveis, as placas Millicell® Microwell atendem às suas necessidades de aplicação organoide.
- As placas contêm hidrogel de polietilenoglicol (PEG) nos micropoços
- Organoides homogêneos se formam em um plano focal para imagens de alto rendimento
- Até centenas de micropoços em um único poço aumentam a geração de organoides para aplicações de alto rendimento
- Formato de placa padrão SBS para fácil implementação de cultura organoide padronizada, aplicações de triagem e fluxos de trabalho de automação.
Como escolher um inserto para cultura celular
O material da membrana e o tamanho dos poros recomendados para insertos e placas para cultura celular Millicell® são baseados no tipo de célula e na aplicação.
- CM = membrana em PTFE hidrofílica Biopore™
- HA = membrana em ésteres de celulose mistos MF-Millipore™
- PCF = membrana em policarbonato Isopore™
- PET = PET (tereftalato de polietileno)
Lâminas EZ Millicell®
As lâminas EZ Millicell® podem ser usadas para cultura, fixação, coloração e visualização de células, tudo em um único dispositivo. Não é necessário mover fastidiosamente as lamínulas da sua placa de cultura para uma lâmina, ou remover a câmara de meio da lâmina antes da fixação ou coloração. Remova facilmente a estrutura da câmara sem se preocupar em quebrar lâminas ou estragar as camadas celulares. Adquira dados de forma simples e rápida com as lâminas EZ Millicell®.
- Abas quebráveis para fácil remoção de poços
- Nenhuma ferramenta necessária para remover poços da lâmina
- Nenhum adesivo usado para prender os poços à lâmina
- Sem poços com vazamento
- Os poços de polipropileno facilitam a fixação e coloração com os poços ainda conectados, permitindo a presença de diferentes sondas nos poços
- O suporte de lâminas protege a lâmina contra danos
Frascos HY Millicell®
Os Frascos HY Millicell® são frascos multicamadas para cultura celular inovadores que permitem um crescimento celular uniforme e constante, proporcionando uma alta recuperação celular. Fabricados com múltiplas camadas idênticas, esses frascos maximizam a área de superfície da cultura celular para obter maiores rendimentos, economizando espaço na incubadora.
- Economize tempo gasto repicando células
- Economize custos associados a meios, células e reagentes
- Rendimentos de células consistentemente altos
- Saúde uniforme em todas as camadas
- Transição fácil a partir de frascos de cultura celular de camada única
- Encaixa em microscópios para monitorar a saúde e a confluência celular
- O design empilhável economiza espaço na incubadora
Recursos relacionados
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.