Matérias-primas granuladas para produtos farmacêuticos
Materiais a granel padrão frequentemente apresentam uma tendência a aglutinação, formação de grumos e de pó, o que pode reduzir a eficiência e a segurança de processos. Em contraste, nossas matérias-primas granuladas são flutuantes livres e fáceis de manusear. Menor aglutinação e formação de grumos resultam em melhor processividade, o que proporciona maior velocidade de fabricação e segurança dos operadores. Você pode confiar em nossos materiais granulados para ajudar a reduzir interrupções de processos, desvios de qualidade e riscos à segurança de operadores.
- Aglutinação consideravelmente reduzida
- Melhor manuseio e processividade
- Aumento da segurança de operadores
- Multicompendial
- Os produtos Emprove® Expert contêm baixos níveis de endotoxinas para aplicações de alto risco
A granulação seca de nossas matérias-primas é obtida por compactação por rolo, que é especialmente adequada para materiais termossensíveis e sensíveis à umidade. Os materiais são condensados somente por força de compressão, sem o uso de água ou outros aditivos. Como resultado, as características das matérias-primas são preservadas e os mais elevados padrões de qualidade são atendidos.
Recursos de produtos relacionado
- Flyer “Granulated Products”
Find information on easy handling for improved process efficiency
- Poster: Addressing Handling Challenges of Chemicals by Dry Granulation
Assessment of dry granulation as potential means to overcome caking issues and improve handling
- Whitepaper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Learn about the benefits of granulated raw materials over raw materials, powder bulk form
- Webinar: Addressing Raw Material Handling Challenges by Dry Granulation
Learn about the effects from clumping and caking of pharmaceutical raw materials
Ferramentas da web
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters