Purificação de ácidos nucleicos
A pureza, qualidade e quantidade de suas amostras de ácidos nucleicos dependem de kits e reagentes de purificação de ácidos nucleicos confiáveis. Oferecemos vários kits adequados para as suas necessidades com amostras de ácidos nucleicos, incluindo purificação de gDNA, RNA e plasmídeos, purificação com uma única centrifugação, amplificação de ácidos nucleicos, extração de gel de ácidos nucleicos, limpeza de PCR, entre outros. Explore nossa oferta abrangente para maximizar a reprodutibilidade dos seus resultados e minimizar o tempo gasto com purificação de ácidos nucleicos e com as demais demandas do fluxo de trabalho relacionado.
Purificação de RNA
A purificação de RNA é uma etapa inicial essencial em muitas análises devido à fácil degradação do RNA. Os kits de purificação de RNA GenElute™ possibilitam purificação de RNA a partir de várias fontes, de forma rápida e eficiente, com degradação mínima, máxima pureza e alta recuperação e rendimento. Os kits de purificação de RNA com centrifugação única GenElute™-E podem ser usados para limpar preparações de RNA com uma única centrifugação para PCR e aplicações a jusante (downstream).
Limpeza de reações
A limpeza de reações de PCR, produtos de digestões por enzimas de restrição, reações de sequenciamento e extratos de gel de agarose e poliacrilamida é essencial para remover contaminantes, tais como sais, enzimas, dNTPs não incorporados, primers, brometo de etídio e outras impurezas que podem interferir na análise a jusante (downstream). Uma variedade de produtos para limpeza de DNA e RNA de reações enzimáticas ou amostras pré-purificadas está disponível para flexibilidade e conveniência.
Explore mais categorias
Kits de extração e purificação de DNA de alta qualidade e alto rendimento adaptados a diversos tipos de amostras comuns e complexas, inclusive cultura celular, tecido de mamíferos, sangue, vírus, bactérias, tecido vegetal, solo, água, urina, fezes, reações de PCR e extrações em gel de agarose.
Kits de purificação de DNA plasmidial disponíveis em tamanhos miniprep, midiprep, maxiprep e gigaprep para purificação de DNA plasmidial desde pequena a grande escala para aplicações de expressão de proteínas recombinantes, transformação e clonagem molecular.