Anticorpos ZooMAb®
Nossa plataforma de anticorpos recombinantes ZooMAb® representa uma geração totalmente nova de anticorpos monoclonais recombinantes que oferecem a especificidade e afinidade superiores de um anticorpo monoclonal, a reprodutibilidade da tecnologia recombinante e alternativas mais ecológicas, incluindo sustentabilidade. Cada anticorpo ZooMAb® é fabricado usando nosso sistema de expressão recombinante patenteado, purificado até atingir homogeneidade e dispensado com precisão para proporcionar uma consistência robusta e altamente reprodutível entre os lotes. Cada anticorpo é validado para ter desempenho confiável em várias aplicações, incluindo a sua aplicação mais comum. Para obter mais informações sobre os benefícios revolucionários de nossa tecnologia de anticorpos recombinantes ZooMAb®, visite a nossa página de recursos técnicos da linha ZooMAb® .
Você precisa de ajuda para encontrar o anticorpo certo para a sua aplicação?
Use a nossa ferramenta de busca Antibody Explorer para visualizar e comparar anticorpos por clonalidade, aplicação, reatividade da espécie, conjugado, espécie hospedeira e formato.
Não encontra o que você precisa?
Oferecemos serviços contratados de desenvolvimento de anticorpos ZooMAb® para gerar anticorpos para os alvos e aplicações desejados. Aproveite nosso amplo conhecimento em design e preparo de imunogênios, desenvolvimento e triagem de anticorpos, testes específicos para aplicações e fabricação de anticorpos em escala relevante para suas metas.
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Exceto quando indicado em contrário nas especificações do(s) produto(s), todos os produtos de anticorpos são vendidos apenas para uso interno em pesquisa e não podem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, qualquer uso comercial, diagnóstico ou terapêutico. Nossos processos de validação abrangem somente os usos em pesquisa e não confirmam ou garantem que nossos anticorpos podem ser usados para quaisquer usos não autorizados, conforme estabelecido neste documento.
Qualidade superior dos anticorpos monoclonais de coelho
Nosso primeiro grupo de anticorpos ZooMAb® consiste de anticorpos derivados de coelhos, capazes de produzir uma grande variedade de anticorpos desejáveis contra imunógenos "difíceis" em camundongos, incluindo moléculas pequenas (compostos de <600 kDa), peptídeos e anticorpos específicos para sítios de modificação pós-tradução (PTM). Por serem capazes de reconhecer uma maior diversidade de epítopos por antígeno com alta especificidade em nível picomolar, os anticorpos de coelho tendem a produzir excelentes resultados tanto em ensaios padrão quanto em aplicações de coloração. Para obter mais informações sobre perguntas frequentes (FAQ), consulte na nossa página de recursos de perguntas frequentes dos anticorpos ZooMAb®.
Inovação premiada
A plataforma de anticorpos monoclonais recombinantes ZooMAb® recebeu o prêmio “Innovative Product of the Year” de 2020 pela CiteAb, uma das principais provedoras de dados de ciências biológicas para citações e dados do mercado. Continuamos a desbravar novas fronteiras para ajudar você a fazer sua próxima grande descoberta, frasco após frasco.
- Leia mais sobre o que faz com que os anticorpos ZooMAb® se destaquem no comunicado de premiação da CiteAb
- Saiba mais sobre como continuamos a inovar com os anticorpos ZooMAb® nesta entrevista à CiteAb.
Benefícios da tecnologia de anticorpos ZooMAb® em comparação com anticorpos tradicionais
Máxima estabilidade e conveniência
Cada anticorpo ZooMAb® é fornecido como um produto liofilizado, embalado individualmente para proporcionar estabilidade no longo prazo, entrega mais rápida e minimizar os custos que não agregam valor que normalmente são incorridos no manuseio de líquidos em cadeia de frio, incluindo as embalagens térmicas isolantes usadas no transporte. Portanto cada anticorpo ZooMAb® é excepcionalmente estável para permitir o transporte e armazenamento, se necessário, em condições ambiente.
Sem conservantes
Todo anticorpo ZooMAb® é fornecido isento de biocidas, como azida sódica ou conservantes de origem animal, como a albumina sérica bovina (BSA), e finalizado em uma solução salina tamponada com fosfato (PBS) simples com trealose. Com os anticorpos ZooMAb®, as complicações decorrentes de materiais potencialmente perigosos ou restrições de segurança locais são minimizadas e possibilitam seu uso em aplicações in vivo e in vitro.
Sem substâncias de origem animal
Todos os anticorpos ZooMAb® são produzidos sem causar danos ou sacrifício de animais. O sistema de expressão recombinante patenteado elimina a necessidade dos processos trabalhosos de fusão celular e construção de hibridoma e, ao mesmo tempo, proporciona maior especificidade, afinidade e reprodutibilidade que seus correspondentes monoclonais.
Vários tamanhos de embalagem para suas necessidades específicas
Cada anticorpo ZooMAb® é pré-aliquotado em 25 μl de equivalentes liofilizados para maximizar a vida útil do produto. Dessa forma, você só compra o que precisa e ressuspende o que irá usar para sua pesquisa.
Consistência em cada aplicação
Os anticorpos ZooMAb® são produzidos por recombinação, purificados e pré-aliquotados para você. Cada anticorpo é testado em nosso próprio laboratório quanto à sua função em pelo menos 3 aplicações e garante-se que seu desempenho atenda às expectativas em western blot, imunofluorescência e outras aplicações comuns.
Mantenha contato e compartilhe seu feedback
Use o código QR conveniente impresso em cada rótulo de produto ZooMAb® para encontrar informações atualizadas sobre todas as mais novas adições ao nosso portfólio de anticorpos ZooMAb® e compartilhe a sua experiência com esses produtos. Os nossos anticorpos ZooMAb® são projetados e testados para atender às suas necessidades e têm o respaldo da nossa Garantia de Anticorpos. Garantimos a qualidade do nosso produto com nossa Garantia de Anticorpos. Caso nosso anticorpo não tenha o desempenho esperado nas aplicações descritas em nossa documentação, incluindo as listas de produtos em nossos sites, catálogos ou folhas de dados, ofereceremos um crédito integral ou enviaremos um novo produto de anticorpo substituto.