Merck
Fotocatalisadores
Fotorreator em laboratório de síntese orgânica para catálise por fotorredox
A catálise por fotorredox é uma ferramenta poderosa na síntese química orgânica que utiliza luz visível para energizar uma reação química. A adoção disseminada da catálise por fotorredox mediada por luz visível depende do acesso a fotocatalisadores e uma fonte de luz confiável. Temos o prazer em apoiá-lo(a) em seus empreendimentos de fotocatálise para criar novas ligações e montar rapidamente produtos complexos.  
Há muito tempo os químicos têm dificuldade com a reprodutibilidade na química por fotorredox. Tanto ajustes de reações variadas como reações individuais realizadas com o mesmo ajuste podem ser complicados. Nossos novos artigos para laboratório buscam amenizar essas dificuldades com o fornecimento de fotorreatores para cada etapa do desenvolvimento da reação, ao mesmo tempo em que asseguram esses altos níveis de consistência em todas as reações fotocatalíticas e entre as execuções.
Leia mais
 Nossos fotorreatores funcionam como fontes de luz visível confiáveis para uma variedade de aplicações e escalas de reação:  
  • O kit básico Photo KitAlysis é perfeito para análise de 24 reações fotocatalíticas simultâneas em microescala para otimização de reações.
  • O fotorreator paralelo SynLED possibilita a realização de reações em pequena escala para uma rápida geração de bibliotecas executando 16 reações simultâneas em frascos de 2 dracmas.
  • O Penn PhD combina iluminação em LED, agitação mecânica e resfriamento em um único dispositivo e é compatível com frascos de 1 ml a 40 ml, o que permite que os químicos otimizem as sequências sintéticas.
  • O biofotorreator BPR200 utiliza iluminação em LED e um dissipador térmico com autoarrefecimento para aplicações em reações de fotorredox paralelas, marcação covalente de biomoléculas e experimentos com células vivas.
  • O LightOx PhotoReact 365 fornece iluminação UV adequada para reações de análise fotoquímica e fotobiológica de alto rendimento.
Consulte o nosso artigo técnico sobre fotocatálise para determinar qual tipo de fotorreator é o mais adequado para as suas necessidades.
Com um portfólio em constante crescimento de catalisadores de acridínio, irídio e rutênio e outros ligantes e fotocatalisadores orgânicos isentos de metal, oferecemos uma ampla gama de catalisadores de fotorredox complexos para qualquer design de reação. Nossos kits de análise KitAlysis™ possibilitam que químicos encontrem de forma rápida e eficiente boas condições de reação para uma ampla gama de reações catalisadas por fotorredox.
Recursos de produtos relacionados
  • Visible-light Photoredox Catalysis
    The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
  • Photoredox Catalysis Guide
    Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
  • Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
    Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.