Retenção celular
A crescente pressão para aumentar a produtividade e reduzir os custos de fabricação de biológicos e melhorar a flexibilidade está impulsionando um interesse renovado na perfusão. As operações de perfusão fornecem culturas celulares de alta densidade que atenuam a pressão de processar grandes volumes em biorreatores de produção. A perfusão aumenta sua flexibilidade de fabricação ao oferecer maior produtividade volumétrica e consistência na qualidade de produtos, com menores investimentos de capital.
Aumente a densidade, produtividade e flexibilidade de suas células
Obtenha densidades celulares viáveis significativamente maiores enquanto melhora sua produtividade a montante (upstream) e flexibilidade de fabricação com a Solução de Retenção Celular Cellicon® . Em combinação com seu biorreator, esta solução intensifica seu montante, removendo continuamente os meios gastos e retendo suavemente um grande número de células viáveis. As demandas crescentes de execuções de perfusão de maior duração são facilmente atendidas, fornecendo o alto rendimento e o nível de controle de processo de que você necessita.
Saiba como a intensificação de semeadura em série usando a Solução de Retenção Cellicon® pode ajudá-lo a alcançar maiores densidades celulares, reduzindo os tempos de processamento e o número de etapas para maior flexibilidade de fabricação e rendimento. Descubra como é fácil integrar seu processo a montante (upstream) de perfusão inicial.
Principais benefícios da Solução de Retenção Celular Cellicon®
- Permite que processos de perfusão alcancem densidades celulares mais altas
- Desempenho confiável e reprodutível
- Alta produtividade e baixo nível de incrustação
- Monitoramento abrangente e controle preciso
- Aumento da escala de bancada para a escala de fabricação de forma linear e previsível
- Fácil de usar e manter
A Solução de Retenção Celular Cellicon® em escala de laboratório consiste no conjunto de filtros e no controlador de folha plana de uso único Cellicon®, projetados para atender às suas necessidades de semeadura em série perfundidas. O controlador exibe um diagrama intuitivo de tubulação e instrumentação (P&ID) que permite aos usuários visualizar instantaneamente todos os parâmetros do processo. Essa solução em escala de laboratório é ideal para seu trabalho de desenvolvimento de processos, de aumento e diminuição da escala de produção.
A Solução de Retenção Celular Cellicon® em escala de processo inclui o conjunto do filtros Cellicon® e o sistema de retenção celular Mobius® com o software de controle Bio4C ACE™. Disponível nos tamanhos de 50, 200, 500, 1000 e 2000 l, esta solução fácil de usar garante desempenho previsível e escalabilidade linear. O software de controle Bio4C ACE™ permite o processamento manual, bem como o processamento automatizado por meio de receitas; o software facilita a conformidade com a norma 21 CFR, Parte 11, e a EudrAlex, Volume 4, Anexo 11, para suas necessidades de processos clínicos e comerciais. Esta solução é facilmente conectada a qualquer biorreator: todos os conjuntos de filtros Cellicon® podem ser soldados em qualquer bolsa de biorreator, e também há a opção de usar conectores assépticos.
Recursos de produtos relacionados
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.
Destaques
Descubra como o filtro e controlador Cellicon® podem ajudar você a obter alta densidade celular em suas operações de perfusão.
Descubra como a solução de perfusão Cellicon® funciona. Uma solução de perfusão superior para intensificar a semeadura em série com controle de processo otimizado.