Reagentes para titulação
Titulação é uma técnica quantitativa analítica usada para determinar a concentração exata de um composto desconhecido ou a pureza de uma substância. Análises sofisticadas e precisas requerem soluções volumétricas produzidas e ajustadas com precisão. Nosso amplo portfólio de soluções volumétricas em diferentes concentrações e embalagens tem uma solução para cada aplicação. Em especial, nossas soluções volumétricas Titripur® são o padrão de qualidade em titulação, são fornecidas prontas para uso e foram analisadas em nosso laboratório de calibração com certificação ISO/IEC 17025.
Visualizar produtos em destaque:
Produtos
Soluções volumétricas Titripur®
Nossos produtos Titripur® incluem soluções volumétricas prontas para uso para obtenção de resultados de titulação precisos e confiáveis. Todas as soluções Titripur® são atribuíveis a materiais de referência primários do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology, NIST) e analisadas por nosso laboratório com certificação ISO/IEC 17025. O laboratório de controle de qualidade na Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha é certificado pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle- serviço alemão de acreditação) como laboratório de calibração D-K-15185-01-00, de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. Nosso portfólio Titripur® também oferece várias soluções produzidas e analisadas em conformidade com o capítulo de reagentes da Farmacopeia Europeia e da Farmacopeia dos Estados Unidos para análise de produtos farmacêuticos e matérias-primas.
Embalagem Titripac® para soluções volumétricas
O sistema Titripac® é um sistema de embalagem inovador para nossas soluções volumétricas Titripur® prontas para uso. O sistema de embalagem hermeticamente fechado Titripac® impede a contaminação da solução causada pelo ar, dióxido de carbono ou microorganismos no armazenamento e no uso. Com sua torneira integrada, as soluções podem ser retiradas e conectadas diretamente a um titulador usando um adaptador. Ele é ecológico e reduz os resíduos de embalagens; o papelão pode ser reciclado com resíduos de papel e o revestimento interno pode ser dobrado com facilidade e descartado separadamente.
Concentrados volumétricos Titrisol®
Concentrados Titrisol® oferecem flexibilidade para produzir diferentes concentrações de solução, permitindo que os usuários façam diluições para a concentração necessária de titulante.
SmartChemicals para titulação digitalizada
As linhas SmartTitrants da Supelco® e SmartStandards da Supelco® proporcionam transferência de dados instantânea e perfeita por etiquetas RFID. Esta tecnologia de titulação inteligente armazena dados relevantes de certificados na etiqueta de RFID integrada, nos rótulos das nossas soluções volumétricas Titripur®, padrões volumétricos Certipur® e titulantes e padrões Aquastar® para método de Karl Fischer. Um simples toque na etiqueta de nossos SmartChemicals ativa a transferência do nome do produto, número do item, número de lote, concentração, data de liberação, prazo de validade e data da abertura inicial.
Recursos de produtos relacionados
- Flyer: Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Flyer: More Reliability and Comparability for Titration Results
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- Brochure: Volumetric Solutions and Standards for Titration
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- Guide: Titration Guide for Titer Determination
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Webinars relacionados
Saiba quais parâmetros podem influenciar o seu processo de titulação e como melhorar o seu fluxo de trabalho diário. Você também terá um insight da nossa mais recente inovação de transferência contínua de dados.
Neste webinar especializado, exploramos os conceitos básicos da titulação volumétrica e apresentamos dicas e conselhos para ajudá-lo a garantir que os seus resultados de titulação sejam sempre precisos e reprodutíveis.